Search Thermo Fisher Scientific
TaqMan 突变检测测定试剂盒可以检测和测定癌症相关基因的体细胞突变。这些研究仅使用竞争性等位基因特异性 TaqMan PCR 技术(也称为 castPCR™ 技术)驱动的测定试剂盒。castPCR™ 技术具有高特异性和灵敏度,可在含有大量正常野生型 DNA 的样本之中检测和定量稀少的的突变 DNA。
分离和纯化基因组 DNA。
用于培养细胞和血液的 BloodPrep® DNA 化学试剂 |
选择适当的 TaqMan® 突变检测测定试剂盒产品。
TaqMan® 突变检测测定试剂盒 |
制备反应板,采用序列特异性引物和 TaqMan® 探针在 Applied Biosystems® 实时荧光定量 PCR 系统或热循环仪上扩增 DNA。
TaqMan® Genotyping Master Mix | ||
仪器和附件 | ||
Veriti® 96 孔热循环仪 | ||
双96孔 GeneAmp® PCR 系统9700 | ||
StepOnePlus™ 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
|
| |
7500 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
| ||
7900HT Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
ViiA™ 7 实时荧光定量 PCR 系统
|
使用 Applied Biosystems® 实时荧光定量 PCR 系统进行终点法读板。
仪器和附件 | ||
StepOnePlus™ 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
|
| |
| ||
7900HT Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
ViiA™ 7 实时荧光定量 PCR 系统
|
绘制的荧光信号表示每份样本中存在的等位基因。进行手动等位基因识别或检查自动等位基因识别结果,然后将等位基因识别结果转换为基因型。
Mutation Detector™ 软件
Mutation Detector™ 软件可基于在支持的 Applied Biosystems®实时荧光定量 PCR 系统上采集的数据,判定样本的突变状态和突变百分比。
分离和纯化基因组 DNA。
用于培养细胞和血液的 BloodPrep® DNA 化学试剂 |
选择适当的 TaqMan® 突变检测测定试剂盒产品。
TaqMan® 突变检测测定试剂盒 |
制备反应板,采用序列特异性引物和 TaqMan® 探针在 Applied Biosystems® 实时荧光定量 PCR 系统或热循环仪上扩增 DNA。
TaqMan® Genotyping Master Mix | ||
仪器和附件 | ||
Veriti® 96 孔热循环仪 | ||
双96孔 GeneAmp® PCR 系统9700 | ||
StepOnePlus™ 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
|
| |
7500 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
| ||
7900HT Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
ViiA™ 7 实时荧光定量 PCR 系统
|
使用 Applied Biosystems® 实时荧光定量 PCR 系统进行终点法读板。
仪器和附件 | ||
StepOnePlus™ 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
|
| |
| ||
7900HT Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | ||
ViiA™ 7 实时荧光定量 PCR 系统
|
绘制的荧光信号表示每份样本中存在的等位基因。进行手动等位基因识别或检查自动等位基因识别结果,然后将等位基因识别结果转换为基因型。
Mutation Detector™ 软件
Mutation Detector™ 软件可基于在支持的 Applied Biosystems®实时荧光定量 PCR 系统上采集的数据,判定样本的突变状态和突变百分比。