TaqMan® OpenArray® 技术能让您进行中密度基因分型时实现高样本通量。一个工作日内,在 OpenArray® 实时荧光定量 PCR 平台上运行的36个 TaqMan® OpenArray® 基因分型板可以产生 >110,000 基因型的数据。
  • 轻松获得高通量结果
    QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统和 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统帮助您在不需要机器人的情况下实现每天处理上千份样本。
  • 简单的工作流程
    每个 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® 板包裹在合金底部,便于操作,预装了您选择的测定—只需要添加样本和预混液、循环然后成像。
  • 理想的实验灵活性
    选择任何预先设计和定制的 TaqMan® SNP 基因分型测定试剂盒和样本/SNP 规格来满足您的项目需求。 
  • 可靠且经济
    在纳米流体设计中使用金标准 TaqMan® MGB 探针化学试剂可以减少试剂使用 
  • 合理的定价
    没有寡核苷酸设置费或任何隐藏费用。
实验工作流程:查找到每一步所需的产品
分离和纯化基因组 DNA。
步骤1需要的产品:制备样本
MagMAX™ DNA 多样本试剂盒
MagMAX™ DNA 多样本试剂盒设计用于从各种样本类型中快速纯化高质量的基因组 DNA,包括血液和血卡、组织、小鼠尾巴、口腔拭子、血沉棕黄层以及培养的细胞。
分别使用 TaqMan® OpenArray® 板配置器或定制 TaqMan® 测定设计工具选择或设计 TaqMan® 探针。QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® 基因分型板交付时,在通孔中装有您指定以干粉形式提供的测定试剂。在 TaqMan® OpenArray® 384 孔样本板中,将 DNA 样本与 TaqMan® OpenArray® 预混液进行混合。
TaqMan® OpenArray® 基因分型板 
TaqMan 基因分型测定使用两个等位基因特异性 MGB 探针和两对 PCR 引物来进行高度稳定和准确的基因分型识别。OpenArray 技术使用纳升流体并且可以使用包含3,072通孔的配置并且可以设置为6种不同规格。
  • 浏览以下产品
  配置基因分型板
使用预设计的测定试剂盒和/或工作区中现有的定制测定试剂盒设计,对 TaqMan® OpenArray® 基因分型板进行配置。
设计您自己的定制板
使用 TaqMan® 定制测定设计工具配置 TaqMan® OpenArray® 基因分型板    
使用 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统,将样本混合物上样至 QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® 基因分型板中。板被包裹在合金底部便于您进行操作。只需要涂上胶盖并且填充浸没液。然后您就可以在 QuantStudio 12K Flex 系统中进行在线循环了。为了更加提高您的通量,您可以在 Dual 96 孔 GeneAmp PCR 系统9700进行扩增并在 QuantStudio 12K Flex 系统进行终点法读板;TaqMan® SNP 基因分型测定 MGB 探针为每个等位基因提供了荧光信号。
推荐产品
 带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统
轻松获得高通量结果—强大的 QuantStudio™ 12K Flex 系统的 OpenArray® 模块和 AccuFill™ 系统联合让您能够在无需机械臂的情况下处理数千份样本。
  • 本款产品不能通过线上订购。
    如需了解更多信息,请联系您的销售代表。
 Dual Flat Block GeneAmp® PCR 系统9700(选配)
GeneAmp® PCR 系统9700专门设计用于扩增核酸。该系统包含一个基础模块和一个可替换样本模块。Dual Flat Block GeneAmp® PCR 系统9700设计为与 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统配合使用,并可选择 OpenArray 模块来提高通量。
将数据绘制在等位基因鉴别图中,其中 y 轴为 FAM 荧光染料信号,x 轴为 VIC 荧光信号。软件工具可将原始数据转化为基因分型识别(例如:纯合子和杂合子。)
软件
TaqMan® Genotyper 软件
TaqMan® Genotyper 软件与 TaqMan® SNP 基因分型测定试剂盒(预设计、定制和 DME)配合使用,并结合48、96和384孔微量滴定板以及 OpenArray® 基因分型板,提供令人满意的的基因分型识别算法、直观的用户界面和增强的多板分析功能。
分离和纯化基因组 DNA。
步骤1需要的产品:制备样本
MagMAX™ DNA 多样本试剂盒
MagMAX™ DNA 多样本试剂盒设计用于从各种样本类型中快速纯化高质量的基因组 DNA,包括血液和血卡、组织、小鼠尾巴、口腔拭子、血沉棕黄层以及培养的细胞。
分别使用 TaqMan® OpenArray® 板配置器或定制 TaqMan® 测定设计工具选择或设计 TaqMan® 探针。QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® 基因分型板交付时,在通孔中装有您指定以干粉形式提供的测定试剂。在 TaqMan® OpenArray® 384 孔样本板中,将 DNA 样本与 TaqMan® OpenArray® 预混液进行混合。
TaqMan® OpenArray® 基因分型板 
TaqMan 基因分型测定使用两个等位基因特异性 MGB 探针和两对 PCR 引物来进行高度稳定和准确的基因分型识别。OpenArray 技术使用纳升流体并且可以使用包含3,072通孔的配置并且可以设置为6种不同规格。
  • 浏览以下产品
  配置基因分型板
使用预设计的测定试剂盒和/或工作区中现有的定制测定试剂盒设计,对 TaqMan® OpenArray® 基因分型板进行配置。
设计您自己的定制板
使用 TaqMan® 定制测定设计工具配置 TaqMan® OpenArray® 基因分型板    
使用 QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统,将样本混合物上样至 QuantStudio™ 12K Flex TaqMan® OpenArray® 基因分型板中。板被包裹在合金底部便于您进行操作。只需要涂上胶盖并且填充浸没液。然后您就可以在 QuantStudio 12K Flex 系统中进行在线循环了。为了更加提高您的通量,您可以在 Dual 96 孔 GeneAmp PCR 系统9700进行扩增并在 QuantStudio 12K Flex 系统进行终点法读板;TaqMan® SNP 基因分型测定 MGB 探针为每个等位基因提供了荧光信号。
推荐产品
 带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统
轻松获得高通量结果—强大的 QuantStudio™ 12K Flex 系统的 OpenArray® 模块和 AccuFill™ 系统联合让您能够在无需机械臂的情况下处理数千份样本。
  • 本款产品不能通过线上订购。
    如需了解更多信息,请联系您的销售代表。
 Dual Flat Block GeneAmp® PCR 系统9700(选配)
GeneAmp® PCR 系统9700专门设计用于扩增核酸。该系统包含一个基础模块和一个可替换样本模块。Dual Flat Block GeneAmp® PCR 系统9700设计为与 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统配合使用,并可选择 OpenArray 模块来提高通量。
将数据绘制在等位基因鉴别图中,其中 y 轴为 FAM 荧光染料信号,x 轴为 VIC 荧光信号。软件工具可将原始数据转化为基因分型识别(例如:纯合子和杂合子。)
软件
TaqMan® Genotyper 软件
TaqMan® Genotyper 软件与 TaqMan® SNP 基因分型测定试剂盒(预设计、定制和 DME)配合使用,并结合48、96和384孔微量滴定板以及 OpenArray® 基因分型板,提供令人满意的的基因分型识别算法、直观的用户界面和增强的多板分析功能。
出版物
仅供科研使用,不可用于诊断目的。