TaqMan™ 药物代谢基因分型测定套装是预定义的一系列 TaqMan DME 基因分型测定和 TaqMan™ 拷贝数测定,适用于特定的 DME 基因靶标。这些试剂套装源自公共数据库、联盟和已发表的文章。预定义测定套装大大简化了关键 DME 变体的研究。测定以单管形式交付,便于运行一部分测定或整组测定。
表1:当前销售的测定套装列表
套装名称套装信息
PharmaADME 核心标记物套装
 PharmaADME 联盟 (www.PharmaADME.org) 创建了关键 DME 基因中已知存在和可能存在的功能变异的共识列表。较为重要的 ADME 基因可分为四类:I 期和 II 期代谢酶、转运蛋白和修饰物。核心标记物列表即是这些基因中比较具有重要性的变体列表。此测定套装由 TaqMan® DME 和拷贝数测定组成。
要了解更多信息,请参阅:
细胞色素 P450 套装
许多研究人员为细胞色素 p450 基因家族中药物基因组学相关多态性列表做出了贡献。
要了解更多信息,请参阅:
  • 测定列表 (.xls, 26 KB)
  • Ingelman-Sundberg M, et al.(2008) Influence of cytochrome P450 polymorphisms on drug therapies: pharmacogenetic, pharmacoepigenetic and clinical aspects.Pharmacology & Therapeutics 116, 496-526
  • Gardiner SJ, et al.(2006) Pharmacogenetics, drug-metabolizing enzymes, and clinical practice.Pharmacological Reviews 58, 521-90
定制 TaqMan 拷贝数测定
订购方法
  1. 在下表中选择一个测定套装,然后打开测定列表。
套装名称 套装信息
PharmaADME 核心标记物套装由 PharmaADME 联盟 (PharmaADME.org) 确定的标记物。要了解更多信息,请下载:测定列表 (.xls, x KB)
细胞色素 P450 套装细胞色素 p450 基因家族中的药理学相关多态性。要了解更多信息,请下载:测定列表 (.xls, 26 KB)
  1. 阅读 Excel 文件中的"Start Here"(从这里开始)选项卡,了解有关如何订购每个套装的具体说明。