Search Thermo Fisher Scientific
Life Technologies 为药物基因组学应用提供了一系列 TaqMan™ 药物代谢基因分型测定。此产品提供了2,700种独特的测定,用于检测编码各种药物代谢酶和药物转运蛋白的221种基因的多态性。以 Excel (908 KB) 或文本 (905 KB) 格式查看药物代谢基因分型测定索引。
TaqMan 药物代谢基因分型测定可检测具有生物学意义的多态性,这些多态性位于复杂的基因组片段。这些多态性与某些疾病(如癌症)有关,并且对药物功效有着显著的影响。所有测定都已尽可能被映射到常见的公共等位基因术语。所有 TaqMan DME 基因分型测定都在180种独特的 DNA 样本中进行了性能验证。
鉴别 | 通过 5' 核酸酶测定鉴别特定 SNP 的2个等位基因,适用于基因分型研究。 |
测定组分 | 每种预配制测定均包含:
|
反应 | 足以在384孔板中进行750次 5 μL 反应 |
有效期 | 自生产之日起5年 |
文档 | 可从 thermofisher.com/taqmanfiles 下载:
|
测定信息文件 | 包含销售订单号、部件号、测定 ID、探针和引物浓度以及上下游序列。还包含 NCBI dbSNP ID、染色体位点、细胞遗传学位点、基因相关性、SNP 类型以及 Applied Biosystems® 次要等位基因频率(如适用)。 上下游序列是 SNP 位点周围的核苷酸序列,以相对于 NCBI 参照基因组的 (+) 基因组链方向提供。SNP 等位基因位于括号内,等位基因的顺序代表相应的探针报告基团染料,其中 [等位基因1 = VIC® 染料/等位基因2 = FAM™ 染料]。 |
追踪/识别 |
|
运输及储存 | 在环境温度下运输。 |
实验方案:TaqMan® 药物代谢基因分型测定
参考指南:TaqMan® 药物代谢基因分型测定
快速参考卡:TaqMan® 基因分型预混液
药物代谢基因分型测定索引:(XLS 908 KB) | (TXT 905 KB)
海报:按 TaqMan® DME 和拷贝数测定列出的 PharmaADME 联盟核心标记物覆盖率列表
应用文档:用于三等位基因 SNP 的 TaqMan® 药物代谢基因分型测定
公告:TaqMan® 药物代谢基因分型测定
数据表:TaqMan® 药物代谢基因分型测定
海报:药物代谢酶多态性注释
HapMap SNP 在药物代谢酶基因中“标记”功能变体的效果如何?
鉴别 | 通过 5' 核酸酶测定鉴别特定 SNP 的2个等位基因,适用于基因分型研究。 |
测定组分 | 每种预配制测定均包含:
|
反应 | 足以在384孔板中进行750次 5 μL 反应 |
有效期 | 自生产之日起5年 |
文档 | 可从 thermofisher.com/taqmanfiles 下载:
|
测定信息文件 | 包含销售订单号、部件号、测定 ID、探针和引物浓度以及上下游序列。还包含 NCBI dbSNP ID、染色体位点、细胞遗传学位点、基因相关性、SNP 类型以及 Applied Biosystems® 次要等位基因频率(如适用)。 上下游序列是 SNP 位点周围的核苷酸序列,以相对于 NCBI 参照基因组的 (+) 基因组链方向提供。SNP 等位基因位于括号内,等位基因的顺序代表相应的探针报告基团染料,其中 [等位基因1 = VIC® 染料/等位基因2 = FAM™ 染料]。 |
追踪/识别 |
|
运输及储存 | 在环境温度下运输。 |
实验方案:TaqMan® 药物代谢基因分型测定
参考指南:TaqMan® 药物代谢基因分型测定
快速参考卡:TaqMan® 基因分型预混液
药物代谢基因分型测定索引:(XLS 908 KB) | (TXT 905 KB)
海报:按 TaqMan® DME 和拷贝数测定列出的 PharmaADME 联盟核心标记物覆盖率列表
应用文档:用于三等位基因 SNP 的 TaqMan® 药物代谢基因分型测定
公告:TaqMan® 药物代谢基因分型测定
数据表:TaqMan® 药物代谢基因分型测定
海报:药物代谢酶多态性注释
HapMap SNP 在药物代谢酶基因中“标记”功能变体的效果如何?
仅供科研使用,不可用于诊断目的。