TaqMan-Genotyping-assay
探索随时随地可购买的较大、较全面的预设计 SNP 基因分型测定产品系列
SNP 是一种简单的遗传变异形式,可影响个人对疾病的敏感性或对药物的反应,还可追踪特定基因和感兴趣性状的遗传特征。TaqMan SNP 基因分型测定结合了金标准化学试剂和我们专有、稳健的测定设计流程,可帮助您快速、准确地检测两个等位基因之间的单核苷酸差异,并且具有高重现性。
我们已经扩大了预设计 SNP 系列,确保拥有适用于每项人或小鼠基因分型研究的测定。我们的预设计产品系列现在拥有超过1700万种 SNP 测定,包括400万种 HapMap SNP、近100万种编码 SNP 和140万种常见的1000基因组 SNP。
我们预设计 TaqMan SNP 测定的优势包括:
  • 小沟结合物 (MGB) 技术使 TaqMan 探针能够鉴别高度同源的等位基因序列
  • 稳健的设计流程,使用90多个参数,打造理想的引物-探针组合
  • 使用20份 gDNA 样本对每种人测定进行功能性质量检测
  • 所有预设计测定均享有我们的 TaqMan 测定 qPCR 质保
让我们精确的 TaqMan 化学试剂、轻松的测定订购流程、简单的工作流程和大量可选的 SNP 测定来帮助您加快在疾病关联和群体分层应用方面的验证和科研筛选研究。
预设计 TaqMan SNP 基因分型测定
货号 - 人货号 - 非人规格25 µL 反应次数(96孔)10 µL 反应次数(96快速)5 µL 反应次数(384孔)
43513794351384小;40倍3007501,500
43513764351382中;40倍1,0002,5005,000
43513744351380大;80倍2,4006,00012,000
鉴别通过 5' 核酸酶测定鉴别特定 SNP 的2个等位基因,适用于基因分型研究
测定组分每种测定均包含:
  • 2种未标记的 PCR 引物:正向和反向(终浓度 900 nM 的引物)
  • 1种 Applied Biosystems VIC 染料——MGB 标记的探针可检测等位基因1序列(终浓度 200 nM 的探针)
  • 1种 Applied Biosystems FAM 染料——MGB 标记的探针可检测等位基因2序列(终浓度 200 nM 的探针)
交货时间
美国交货时间约为 4–6 天,欧洲约为 6–10 天
有效期   自生产之日起5年
运输和储存条件测定试剂在环境温度下运输。到货后,储存于 -15°C 至 -25°C 下。
视频:查找合适的 TaqMan SNP 基因分型测定
使用我们全新的测定搜索工具,轻松搜索超过1700万种 TaqMan SNP 基因分型测定,体验前所未有的便捷。观看本短片,了解查找合适的 TaqMan SNP 基因分型测定是何等简单。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。