TaqMan® SNAP Assays
Applied Biosystems TaqMan SNP 基因分型测定套装是来源于公共数据库和已发表文章的预设计和定制 TaqMan SNP 基因分型测定的预定义系列产品。预定义测定套装大大简化了对特定靶标类别或通路的分析。这些测定以单管形式交付,可随时上样到96孔或384孔板中(取决于所选的测定套装)。只需加入预混液和样本即可开始分析。
当前销售的 TaqMan 测定套装
备注:如果套装中没有您感兴趣的测定,您可使用测定搜索进行查找。
套装名称套装信息
冠状病毒宿主因子套装研究揭示对冠状病毒敏感性光谱以及在不同群体中观察到的严重程度有影响的人类遗传因素。为帮助加快对这些关键因素的研究,赛默飞世尔科技已将与这些 SNP 相关的文献中的信息整理到一个资源中。此工作表包括测定 ID 和 SNP 订购信息、dbSNP 和基因详细信息以及对相关出版物的引用。要了解更多信息,请参阅:
祖先信息标记套装
加州大学戴维斯分校的塞尔丁实验室 (Seldin Lab) 与合作者发现、验证并表征了一组128个祖先信息标记 (AIM),为各种遗传研究中的大陆世系评估提供了资源。要了解更多信息,请参阅:
  • 测定列表 (.xls, 25 KB)
  • Kosoy R, et al.(2008) Ancestry informative marker sets for determining continental origin and admixture proportions in common populations in America.Human Mutation [Epub ahead of print]
通用个体鉴定套装
耶鲁大学的基德实验室 (Kidd Lab) 目前正在努力确定适用于通用鉴定的 SNP。这些 SNP 可应用于司法鉴定、亲子鉴定以及大规模生物医学、关联和流行病学研究中的样本鉴定。要了解更多信息,请参阅:
细胞色素 P450 套装
许多研究人员为细胞色素 p450 基因家族中药物基因组学相关多态性列表做出了贡献。要了解更多信息,请参阅:
  • 测定列表 (.xls, 26 KB)
  • Ingelman-Sundberg M, et al.(2008) Influence of cytochrome P450 polymorphisms on drug therapies: pharmacogenetic, pharmacoepigenetic and clinical aspects.Pharmacology & Therapeutics 116, 496-526
  • Gardiner SJ, et al.(2006) Pharmacogenetics, drug-metabolizing enzymes, and clinical practice.Pharmacological Reviews 58, 521-90
  • 更多信息请访问非常重要的药物基因组学知识库
恶性疟原虫分子条形码套装(定制测定)
博德研究所 (Broad Institute) 的 Wiegand 博士实验室及其合作者开发了恶性疟原虫(导致疟疾的寄生虫)分子条形码套装,利用全基因组多样性数据为每一种恶性疟原虫基因组创建了一个简明而独特的识别标志。要了解更多信息,请参阅:
如何订购测定套装:
  1. 在上表中选择一个 TaqMan 测定套装,然后打开测定列表。
  2. 复制测定 ID 编号的完整列表。
  3. 访问 TaqMan 测定搜索工具并选择 Batch ID Search(批次 ID 搜索)方法来搜索测定。将复制的测定 ID 粘贴到文本框中。
  4. 单击 Search(搜索)按钮并继续订购流程。
    备注:对于恶性疟原虫分子条形码套装(定制测定),请按照测定列表 Excel 文件中的定制测定说明进行操作。