Why Choose TaqMan
定制 Applied Biosystems TaqMan 表达测定是我们预设计的实时荧光定量 PCR 5' 核酸酶 TaqMan 测定的定制版本,用于 RNA 表达的相对定量。只需向我们提供您感兴趣的靶序列或者提交您自行设计的引物/探针序列,很快您就可以在任何生物体中对任何编码或非编码 RNA 进行 RNA 表达研究。
订购方法
  1. 查看我们的设计和订购指南 (PDF) 获取较佳效果。
  2. 使用定制 TaqMan 测定设计工具输入序列,提交进行设计,然后订购定制测定。
每种定制测定均为正向引物、反向引物和 FAM™ 染料标记 TaqMan MGB 探针的混合物。这些测定简单易用,可在通用寡核苷酸浓度和热循环条件下运行,以进行两步法 RT-PCR。只需添加 TaqMan 预混液和 cDNA 样本即可生成灵敏、可重现和真正定量的 RNA 表达数据。
定制 TaqMan 测定设计工具
想要订购使用 FAM 或 VIC 以外染料的定制 TaqMan 基因表达测定?
访问我们的专用 TaqMan 测定 & 寡核苷酸网页了解更多信息。
定制和定制 Plus TaqMan 基因表达测定产品的比较
有两种定制测定选项可满足您的 RNA 研究需求:定制 TaqMan 基因表达测定和定制 Plus Applied Biosystems TaqMan RNA 测定。对于这两种,您都可以向我们的 TaqMan 测定设计流程提交靶序列,然后该流程便会使用您输入的序列设计定制引物和探针序列。查看如下所列的两种选项之间的主要区别:
特点定制 Plus TaqMan RNA 测定定制 TaqMan 基因表达测定
对输入的靶序列进行生物信息分析 
对测定序列进行计算机模拟 QC 
针对基因水平或转录本水平检测提供特异性选项 
包含 TaqMan MGB 探针和2种未标记的引物
在通用热循环条件下运行
提供测定序列 
适用于任何物种*适用于基因组信息存在于我们数据库中的任何物种
自动检查可检测输入序列的预设计 TaqMan 测定
定制 Plus TaqMan RNA 测定利用 TaqMan 测定设计流程的全部生物信息学功能进行设计,该流程使用已生成数百万种测定设计的专有算法,在业内被视为 qPCR 设计的基准。如果您不需要对序列进行生物信息学或 QC 检查,那么我们的标准定制 TaqMan 基因表达测定就能满足您的需求。
轻松订购
使用定制测定设计工具 (CADT) 轻松提交靶序列。只需选择您的生物信息学分析和测定特异性偏好,然后输入靶序列即可。提交的序列将完全保密;我们不会与任何第三方共享您的靶序列或测定序列。
如果您没有预定义的输入序列,CADT 将帮助您通过关键字(基因符号、登录号等)或基因组位置在众多热门和充分研究的模型物种(从人和小鼠到猪、犬、奶牛、拟南芥等)中搜索序列。
订购定制测定
订购信息
产品货号产品名称规格
4331348定制 TaqMan® 基因表达测定,SM FAM360次反应,20倍
4332078定制 TaqMan® 基因表达测定,MED FAM750次反应,20倍
4332079定制 TaqMan® 基因表达测定,LG FAM2900次反应,60倍
4441114定制 Plus TaqMan® RNA 测定,SM FAM360次反应,20倍
4441117定制 Plus TaqMan® RNA 测定,MED FAM750次反应,20倍
4441118定制 Plus TaqMan® RNA 测定,LG FAM2900次反应,60倍
4448487定制 TaqMan® 基因表达测定,SM VIC PL360次反应,20倍
4448508定制 TaqMan® 基因表达测定,SM VIC360次反应,20倍
4448488定制 TaqMan® 基因表达测定,MED VIC PL750次反应,20倍
4448509定制 TaqMan® 基因表达测定,MED VIC750次反应,20倍
4448492定制 TaqMan® 基因表达测定,LG VIC PL2900次反应,60倍
4448510定制 TaqMan® 基因表达测定,LG VIC2900次反应,60倍
4448511定制 Plus TaqMan RNA 测定 SM VIC PL360次反应,20倍
4448514定制 Plus TaqMan RNA 测定 SM VIC360次反应,20倍
4448512定制 Plus TaqMan RNA 测定 MED VIC PL750次反应,20倍
4448515定制 Plus TaqMan RNA 测定 MED VIC750次反应,20倍
4448513定制 Plus TaqMan RNA 测定 LG VIC PL2900次反应,60倍
4448516定制 Plus TaqMan RNA 测定 LG VIC2900次反应,60倍
参考文献
  1. Bergmann O et al.(2011) Identification of cardiomyocyte nuclei and assessment of ploidy for the analysis of cell turnover.Exp Cell Res 2, 188-194.
  2. Hevir N, Sinkovec J, Rizner TL (2011) Disturbed expression of phase I and phase II estrogen-metabolizing enzymes in endometrial cancer: lower levels of CYP1B1 and increased expression of S-COMT.Mol Cell Endocrinol 1, 158-167.
  3. Colazzo F et al.(2011) Extracellular matrix production by adipose-derived stem cells: implications for heart valve tissue engineering.Biomaterials 1, 119-127.
产品文献