TACBG-(2)
Applied Biosystems TaqMan 阵列卡 (TAC) 具有我们基于探针的 TaqMan 测定的金标准性能,以简单而高效的中高通量规格提供,任何实验室均可采用。研究实验室的实验通量不断增加,因此需要简单而高效的方法来运行试验。研究人员通常只能从繁琐、耗时的手动方法和成本高昂的自动化方法中选择。TaqMan 阵列卡提供了一种替代方案,能够以更高的通量实现高重现性和高灵敏度结果,而不需投入液体处理自动化设备,且消除了移液过量造成误差的可能性。
TaqMan 阵列卡是一种384孔微流控卡,设计用于同时执行多达384次实时荧光定量 PCR (qPCR) 反应,每张卡可支持 1-8 份样本、11-380 个测定靶标和 1-4 次重复检测。提供四种内容选项,包括库存(预配置)、灵活(按订单生产)、定制或专业设计阵列。无论选择何种配置,阵列卡到货时都已预先分装所选的干态 TaqMan 测定试剂(引物和探针组),剩下的唯一步骤就是添加样本和预混液。
了解有关 TaqMan 阵列卡优势的更多信息 ›
TAC-diagram
为何要为您的研究选择 TaqMan 阵列卡?
被出版物广泛引用的 TaqMan 阵列卡是中高通量验证和图谱分析研究的理想选择,无论您研究的是癌症、干细胞、炎症还是传染病。使用这些阵列卡来验证微阵列或新一代测序生成的数十或数百个初始靶点,或使用 TAC 筛选生物标记物和毒理学检测组合或分析通路、靶标类别和完整疾病集。
使用 TaqMan 阵列卡的优点包括:
  • 实验设置简单快速——在大约10分钟内为384个孔上样,无需使用昂贵的液体处理自动化设备或多通道移液器
  • 性价比高——预混液用量更少,样本用量减少为原来的 ⅕,有助于充分利用有限样本;特别适用于低表达基因或珍贵样本
  • 灵活的规格设计——选择预配置检测组合或完全定制的设计
  • 简单的数据分析——快速准确地分析大量基因和样本,并使用 Connect 云平台内的软件比较多个阵列卡
观看此短片,了解给 TaqMan 阵列卡上样是多么容易,短片主人公为赛默飞世尔科技现场应用科学家 Nathan Zuzow 博士。
多种规格和应用
虽然 TaqMan 阵列卡广泛用于基因表达应用,但其还可用于其他应用,如下所示:
基因表达
Advanced miRNA
miRNA
SNP 基因分型
拷贝数
突变检测
库存   
灵活,MTO     
定制   
专用   
库存
预先配置的现成阵列卡,包含一组适用于特定通路、生物标记物集或疾病状态的精选 TaqMan 测定。
浏览库存阵列卡列表或使用以下简易搜索工具。
灵活(按订单生产)
选择预先配置的通路检测组合,然后根据需要修改测定内容。
浏览灵活(按订单生产)阵列卡列表或使用以下简易搜索工具。
定制
利用我们简单的在线工具从头开始配置您的阵列卡,然后从 > 280 万种预设计 TaqMan 基因表达或 microRNA 测定中进行选择。  
了解更多 ›
配置
定制 TAC ›
专用
使用 GEX、SNP、CNV、miRNA 和定制测定的任意组合定制设计您的阵列卡,根据您想要的规格进行配置。
了解更多 ›
搜索库存与灵活(按订单生产)TaqMan 阵列卡
将 100 μL 核酸和预混液分配到每个注液口中离心处理 TaqMan 阵列卡2分钟使用密封条密封主通道并切断多余的密封条在兼容的 Applied Biosystems qPCR 系统上进行扩增和分析
灵活(按订单生产)TaqMan 阵列卡
  • 预先加载您精挑细选的推荐测定试剂,让您随时可以开始实验
  • 可以按需修改
Flexible-TAC-(1)
定制 TaqMan 阵列卡
  • 从头开始
  • 加载任何预设计 TaqMan 基因表达测定试剂
Custom-TAC-(1)