TACBG
Applied Biosystems 定制 TaqMan 阵列卡与我们的库存或灵活 TaqMan 阵列卡具有相同的便利性,而且能够定制设计。从涵盖32个物种的280多万种预设计 TaqMan 基因表达测定中进行选择,然后使用我们简单的在线配置工具,以所需的布局给您感兴趣的基因定位。
TaqMan 阵列卡 (TAC) 有10种内容规格,每张卡可支持 1-8 份样本、11-380 个测定靶标和 1-4 次重复检测。只需将测定拖放到所需的位置,即可轻松配置阵列卡。由于阵列卡已包含选定的干态引物和探针组(测定),剩下的唯一步骤就是添加样本和预混液。
  • 可定制——使用我们的在线订购工具选择测定、重复检测、对照品等
  • 高效——通过仅有的8个端口,在不到5分钟的时间内上样到多达384个孔中,无需使用液体处理自动化设备或多通道移液器
  • 性价比高——预混液用量少于单管测定或阵列板
  • 分析简单——使用我们的 Connect 云平台比较和分析多个阵列卡
  • 预混液——我们建议所有 TaqMan 基因表达阵列都使用 TaqMan Fast Advanced 预混液
TAC-diagram
订购定制 TaqMan 阵列卡
  • cDNA 数量:每个端口 30 ng-1 µg
  • 运行时间:<40 分钟或 ~2 小时,取决于预混液
  • 提供定制 PreAmp 池(货号4441856)
配置阵列卡
需要重新订购以前配置的阵列卡?
转至快速订购 ›
添加内源性对照品
所有定制 TAC 均包含生产控制位置。 此位置在我们的生产质量流程中使用;但是,此测定也可用作内源性对照。18S (Hs99999901_s1) 是所有设计的生产控制选择,而对于包含人和/或微生物检测测定的设计,可以选择人 GAPDH (Hs99999905_m1)。建议在您的阵列卡中另外添加 1-2 种候选的内源性对照测定,因为 18S 和 GAPDH 并不是适合所有实验的内源性对照品。
需要更大的灵活性?
如果您需要用定制 TaqMan 测定填充 TaqMan 阵列卡,组合使用预设计和定制 TaqMan 测定,或者如果您所期望的布局不受我们在线配置器工具的支持,请使用我们的专业铺板服务。 
支持所有 TaqMan 测定类型:基因表达、Advanced miRNA、经典化学 miRNA、SNP 基因分型、DME、拷贝数变异和突变检测。
了解有关专用 TaqMan 阵列卡 & 阵列板的更多信息 ›
配置专用阵列 ›
下载阵列布局文件
在赛默飞世尔科技的云平台 Connect 上使用新的设计 & 分析 (DA2) 应用程序时,TaqMan 阵列文件可直接应用于任何 QuantStudio 实时系统的板设置,使用设计 & 分析桌面软件2.3版或更高版本时,阵列文件可直接应用于 QuantStudio 6 和 7 Pro 系统的板设置。
下载阵列布局 ›
规格货号测定数量/重复次数样本
对照品数起订
124342247 11/48110
164346798 15/38110
244342249 23/28110
324346799 31/34110
484342253 47/18110
644346800 63/32110
96a4342259 95/14110
96b4342261 95/22110
1924346802 191/21110
3844342265 380/11410
Custom-TAC-2
仅供科研使用,不可用于诊断目的。