showcase.par.69303.image.0.0.1
Applied Biosystems™ 7500 实时荧光定量 PCR 系统可为您的研究提供所需的高性能多色实时荧光定量 PCR。您可选择我们的 Fast 型或标准型 7500 系统。  需要专用于诊断研究的系统?我们还针对您的诊断需求提供了 7500 Fast Dx PCR 仪。
Applied Biosystems™ 7500 系统均具可靠的性能和灵活选择染料的特点,生成可信的数据。
询价
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统
  • 96 孔形式、高速热循环,可在 30 分钟内获得高质量的结果
  • 可提供稳健的高分辨率熔解分析
7500 Fast Dx 实时荧光定量 PCR 系统
  • 96 孔,5 色实时 PCR,适于体外诊断用途
  • 可提供高质量结果所需的性能
7500 实时荧光定量 PCR 系统
  • 以可靠的 96 孔形式提供 5 色染料灵活选择
产品
货号包装
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统
高分辨率熔解曲线 (HRM) 软件 v2.043978081 套软件
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统 + Dell™ 笔记本电脑43511061 台仪器
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统 + Dell™ 塔式工作站43511071 台仪器
7500 Fast 系统升级套装43621431 台仪器
7300/7500/7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统的笔记本计算机套件43592861 套
7300/7500/7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统的塔式计算机套件43592841 套
7500 Fast 系统 SDS v1.4 21 CFR Part 11 模块43773551 套
7500 Fast Dx 实时荧光定量 PCR 系统
Applied Biosystems® 7500 Fast Dx 实时荧光定量 PCR 仪 + 塔式计算机44069851 台仪器
Applied Biosystems® 7500 Fast Dx 实时荧光定量 PCR 仪 + 笔记本计算机44069841 台仪器
7500 实时荧光定量 PCR 系统
7500 Fast 系统升级套装43621431 台仪器
7500 实时荧光定量 PCR 系统 + Dell™ 笔记本电脑43511041 台仪器
7500 实时荧光定量 PCR 系统 + Dell™ 塔式工作站43511051 台仪器
7300/7500/7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统的笔记本计算机套件43592861 套
7300/7500/7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统的塔式计算机套件43592841 套
7500 系统 SDS v1.4 21 CFR Part 11 模块43773541 套