QuantStudio 实时荧光定量 PCR 系统可检测低至1.5倍的基因表达差异。该系统支持广泛的基因组学应用,例如分析基因表达、microRNA 和非编码 RNA、拷贝数变异、药物代谢酶和蛋白质表达、SNP 基因分型以及突变检测。
用户友好触摸屏和直观的软件使系统易于使用。多款 QuantStudio 实时荧光定量 PCR 系统包含远程设置、监测和共享功能,旨在减少污染及提高生产力。QuantStudio 6 和 7 Pro 系统还具有语音指令功能。
正在寻找适用于临床诊断的实时荧光定量 PCR 系统?转至 IVD 基因分析解决方案页面
更换模块变得前所未有的简单。
特点
精确定量,具备1.5倍差异鉴别能力
通过鉴别1.5倍差异,获取更丰富的数据集。数据显示存在不同的簇,表明 QuantStudio 7 Pro 系统具备2倍和1.5倍差异鉴别能力,置信度可达 99.9%,与其他 Applied Biosystems 平台相当。
直观的触摸屏
从轻松设置到实时监测反应,一切尽在掌握。QuantStudio 系统可让您实时查看 RT-PCR 反应。图形界面简化了使用,并提供了易于理解的状态。 
稳健而友好易用的软件
Design and Analysis 2 软件旨在为多种仪器类型创建和编辑 qPCR 运行设置。其可针对 CT 值、标准曲线、相对定量、基因分型以及关注的基因存在与否进行单板数据分析。
同时运行多项优化
大多数具有96孔模块规格的 QuantStudio 系统都采用 VeriFlex 技术,可在每个区域提供精确独立的温度控制。模块含有三个或六个 VeriFlex 区域。每个区域的温度可以不同,而且可在同一次运行中进行多项温度优化。
随时随地访问、分析和共享数据
借助基于 Web 浏览器的软件(由基于云的 Connect 平台提供支持),远程监测运行情况、快速分析复杂的数据集、将结果存储到安全场所,并与园区乃至世界各地的同事安全地在线共享结果。
倾听我们客户的心声
"通过语音指令与仪器交互这一功能深受用户欢迎,因为操作员通常拿着东西、戴着手套或者存在不便动手操作的其他情况。” 
—Mikael Kubista,瑞典 TATAA Biocenter AB 的负责人兼创始人
仅供研究使用。不可用于诊断程序。