Search Thermo Fisher Scientific
QuantStudio 3 和 5 实时荧光定量 PCR 系统在出厂时已经过校准,可快速安装和立即使用。这些系统可检测低至1.5倍的靶标数量差异,可实现远程监测,并且具有基于云的可选 Applied Biosystems 分析模块和数据共享功能。
专为新老用户而设计,支持96孔(0.2ml 或 0.1ml)或384孔(仅限 QS5)耗材。 这些系统还具有多重检测功能,靶标可达6个,而且配备了有助于符合 21 CFR Part 11 要求的软件。
这款仪器体型小巧,可以独立使用或与计算机配合使用,满足了大多数实验室的需要。
预先优化的Protocal模板可极大限度地减少新用户培训时间
Applied Biosystems 96孔模块采用 VeriFlex 技术,具有三个或六个独立的温度区,可实现精准的温度控制和优化。
可让您远程监测运行情况,快速分析复杂的数据集,将结果存储到安全场所,并安全地在线共享结果
96孔(0.1 mL 模块)、96孔(0.2 mL 模块)和384孔选项
内含安全、审计、电子签名套件
借助以下校准工具包,极大限度地提高 QuantStudio 3 和 5 系统的性能。
类别 | 规格 | QuantStudio 3 系统 | QuantStudio 5 系统 |
---|---|---|---|
产品形式 |
固定模块 | ||
效率和生产力 |
占用空间小 | ||
多重分析(技术) |
多达4个 | 96孔多达6个 384孔多达5个 |
|
VeriFlex 温度控制 |
3个区域 | 6个区域(仅限96孔模块) | |
直接连接到支持云的系统 | |||
全功能触摸屏 | |||
机载内存 | 是的,>2000次运行 | 是的,>2000次运行 |
|
有助于符合 21 CFR Part 11 要求的功能 |
安全性 | 内含安全、审计、电子签名套件 | |
尺寸 |
40 x 27 x 50 cm(高 x 宽 x 深) | 40 x 27 x 50 cm(高 x 宽 x 深) | |
极大限度地延长系统运行时间 |
智能帮助 |
||
极少需要校准,易于维护 |
|||
支持 |
由经过专业培训的现场服务工程师(地区部门)现场安装 |
||
SmartStart Orientation 实践培训套餐 |
|||
使用智能远程支持工具更快地排除故障和解决问题 |
仅供研究使用。不可用于诊断程序。