Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems QuantStudio 实时荧光定量 PCR 可检测其他系统可能漏检的低至1.5倍的基因表达细微变化。动态范围高达10个对数级,可广泛追踪不同类型样品和条件的表达变化。
QuantStudio 系统使用 OptiFlex 系统,可提升孔间和仪器间的数据准确性。该系统支持通过独立的激发和发射滤光通道,对多个基因进行高级多重分析。OptiFlex 系统支持在同一次运行时同时执行 TaqMan 和 SYBR 检测。
通过不同数量的激发和发射滤光片组合——从 QuantStudio 1 系统上的3个到 QuantStudio 7 Pro 系统上最多21种滤光片组合——可在同一次实验中定量分析多个基因。这有助于最大限度提高实验设计的灵活性。下表总结了每种系统兼容的染料。
通道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
激发滤光片 | 470 ± 15 nm | 520 ± 10 nm | 550 ± 10 nm | 580 ± 10 nm | 640 ± 10 nm | 662 ± 10 nm |
发射滤光片 | 520 ± 15 nm | 558 ± 12 nm | 586 ± 10 nm | 623 ± 14 nm | 682 ± 14 nm | 711 ± 12 nm |
染料示例 | FAM、SYBR、SYTO 9、MeltDoctor、荧光素、PTS 染料 | VIC、JOE、TET、HEX | TAMRA、NED、BODIPY TMR-X | ROX、Texas Red | LIZ、Cy5 | Cy5.5、Alexa Fluor |
QuantStudio 1 | ||||||
QuantStudio 3 | ||||||
QuantStudio 6 Pro | ||||||
QuantStudio 5、7 Pro 和 12K Flex |
支持轻松编辑实验条件、观察孔板布局的触摸屏,有助于节省时间并减少出错概率。预先优化的程序模板和锁定工作流程功能可提高实验一致性。设置实验条件后,即可在运行期间显示结果。可操控视图内容,查看特定图形或数据点。
多数 QuantStudio 系统包含3-6个温区的96孔 VeriFlex 模块。VeriFlex 模块可充分优化温度控制,减少可能导致结果不一致的细微波动。此外,在同一次运行期间,各个温区可在不同温度下运行。因而可在同一次运行期间进行多项实验,最大限度提高生产力。
节省宝贵的实验室空间。包括 7 Pro、6 Pro、12 Flex 和 7 Flex 在内的多个 QuantStudio 系统采用可互换模块,可满足不断变化的实验室需求。相关选件包括针对96孔进行的小规模优化,最多可覆盖特定系统上的12,000个数据点(运行四块包含3,072个通孔的 OpenArray 孔板)。无需工具,即可轻松更换模块。
轻松生成高质量数据集。Applied Biosystems qPCR 设计和分析模块是一组模块,包含了一套在线 qPCR 数据分析工具包。该软件充分利用了我们的云端平台 Connect,提供了灵活、易用、有助于 qPCR 和相关数据功能解读的高度多用途分析工具。这类专题模块包括:
支持创建、编辑和分析 qPCR 仪器文件。
包含改良视图并集成了等位基因分型图轨迹,可以对 SNP 检测进行彻底的 QC,以准确反映背景噪声下的真实信号。
用于 PCR 后分析,可鉴定核酸序列中的变异。该方法基于检测 PCR 熔解(解离)曲线的微小差异。
分析和解读实时荧光定量 PCR 数据或读取后的数据,以判定样品中是否存在目标序列。其以孔板栅格视图提供直观的存在/缺失判定结果。
能够可靠定量含量未知的基因,支持导入其他实验的标准曲线,从而灵活分析
通过与性质明确的多能干细胞系的标准数据集进行对比,利用 TaqMan hPSC Scorecard Panel 对生成的基因表达谱进行评分
通过增强的相对定量视觉分析功能(包括内置相关性、火山图和簇分析功能,可深入分析扩增曲线图),实现快速、强大的基因表达分析