Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统可在大约四小时内同时运行多达四个3,072反应 QuantStudio 12K Flex OpenArray 孔板。与 QuantStudio 12K Flex OpenArray AccuFill 系统结合使用时,QuantStudio 12K Flex 系统可以在8小时内生成多达110,000个数据点甚至更多,而每次运行只需20分钟的动手时间。功能丰富的触摸屏界面以及用于基因表达、基因分型和数字 PCR 的综合软件分析工具可以提高生产率。
QuantStudio 12K Flex 系统以灵活使用为设计宗旨,具有五种可互换模块规格,包括:OpenArray 孔板、TaqMan 阵列卡、384孔以及96孔(0.1和0.2 mL)。对于需要灵活规格的实验室,可满足各种需求。该系统还支持实验室信息管理系统 (LIMS),并且启用了有助于符合 21CFR Part 11 之要求的功能,可实现高通量、经验证的环境。
QuantStudio 12K Flex 系统提供:
通过一次运行四个 OpenArray 孔板,将通量提高多达32倍。
OpenArray 孔板、TaqMan 阵列卡、384孔、96孔(0.1和0.2 mL)模块, 无需任何工具即可互换
通过与 Thermo Scientific Orbitor RS2 微孔板移动器自动化兼容,提高生产率并减少手动操作
利用增强的 OptiFlex 系统进行精准的荧光检测,至多允许检测六个多重靶标
通常在20分钟或更短的时间内启动12,000个数据点的实验。
该系统支持实验室信息管理系统 (LIMS),并且启用了有助于 21CFR Part 11 之要求的功能,可实现高通量,而且还可以添加可选的安全、审计、电子签名套件。
借助以下校准工具包,极大限度地提高 QuantStudio 12K Flex 系统的性能。
类别 | 属性 | 描述 |
多种制式 | 可互换模块 |
|
效率和生产力 | 多重分析(技术) | 6(21种组合) |
尺寸 | 74 x 51 x 67 cm (高 x 宽 x 深) | |
通量 | 非常高 | |
远程监测 |
| |
自动化兼容 |
| |
大型全功能触摸屏 |
| |
云连接 | ||
有助于符合 21 CFR Part 11 要求的功能 | * | |
极大限度地延长系统运行时间 | 虚拟演示 |
|
帮助视频 | ||
支持 | 专业安装 |
|
高级培训套餐 |
| |
遍布全球的应用、技术和现场培训支持 |
|
* 可用的可选软件模块。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。