Search Thermo Fisher Scientific
QuantStudio 6 和 7 Flex 实时荧光定量 PCR 系统专为多功能性而设计。在96孔(0.1和0.2 mL )和384孔规格之间轻松互换。系统可检测出采用10个对数级动态范围的单重反应中低至1.5倍的差别。 为了帮助您快速适应不断变化的需求并保护您的投资,可随时将 QuantStudio 6 系统升级到 QuantStudio 7 系统。
QuantStudio 7 Flex 系统还可运行 TaqMan 阵列卡(可在10分钟内通过8个移液步骤加载384份目标的384孔卡)。
除了所有 QuantStudio 系统的通用功能外,QuantStudio 6 和 7 Flex 系统还提供:
无需工具,自前部于一分钟内轻松更换模块
现场服务工程师可将 QuantStudio 6 Flex 系统无缝升级至 QuantStudio 7 Flex 系统,提高自动化兼容性以及 TaqMan 阵列卡工作流程效率。
设计采取直观的软件、简易的触摸屏设置以及模块更改,使您可以立即开始工作。
QuantStudio 7 Flex 系统独有的功能:
可互换的96孔(0.1 和 0.2 mL)、384孔和 TaqMan 阵列卡模块
使用 Thermo Scientific Orbitor RS2 微孔板切换器,可以轻松运行数百次实时荧光定量 PCR 反应。QuantStudio 7 Flex 系统可大幅提高自动化通量能力。
拥有六个分离激发与发射滤光片通道、21种滤光片组合,以大幅提升多重分析和化学灵活性。
使用以下校准套件大幅提高您的 QuantStudio 6 和 7 Flex 系统的性能。
类别 | 规格 | QuantStudio 6 Flex 系统 | QuantStudio 7 Flex 系统 |
---|---|---|---|
产品形式灵活多样 | 可互换模块 | ||
效率和生产力 | 占用空间小 | ||
多重分析(技术) | 5 | 6(21种滤光片组合) | |
远程监测 | |||
直观的触摸屏 | |||
自动化兼容 | |||
有助于符合 21 CFR Part 11 要求的功能 | * | * | |
尺寸 | 112.5 x 90.7 x 74.2 cm(高 x 宽 x 深) | 112.5 x 90.7 x 74.2 cm(高 x 宽 x 深) | |
极大限度地延长系统运行时间 | 智能帮助 | ||
极少需要校准,易于维护 | |||
支持 | 由经过专业培训的现场服务工程师现场安装 | ||
由现场应用科学家进行现场培训的服务包 | |||
经过强化的现实与远程桌面支持功能 |
*作为选项提供。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。