Search Thermo Fisher Scientific
TaqPath 一步法多通路预混液与多通路反应兼容,可同时运行额外的外源性或内源性对照品或靶标,实现质量控制或提高效率。含有 Mustang Purple 惰性参比染料的混合物和无 ROX 预混液均可与具有 FAM™、VIC™、ABY™ 和 JUN™ 标签的 TaqMan™ 探针**和 QSY™ 淬灭剂配合使用,可在单次反应中检测 4 个靶标。
图 1.
(A) 使用超过 6 个数量级的人 cDNA、TaqPath 一步法多通路预混液(包含 Mustang Purple 惰性参比染料)以及 CD44(红色)、CYC1(绿色)、TMSB10(橙色)和 G6PD(蓝色)测定进行 4 通路反应获得的扩增结果。所有靶标的 R2 = 1.0。
(B) 使用超过 6 个数量级的人 cDNA、TaqPath 一步法多通路预混液(包含 Mustang Purple 惰性参比染料)以及 CD44(红色)、CYC1(绿色)、TMSB10(橙色)和 G6PD(蓝色)测定进行4通路反应获得的扩增结果。所有靶标的 R2 = 1.0。测定探针分别使用 FAM、VIC、ABY 和 JUN 染料进行标记。
与市场上的其他预混液不同,TaqPath 一步法多通路预混液采用独特的专有配方,即使存在通常抑制 PCR 的物质(如血红素或肝素)也具有稳健的性能,增加了用户在处理各种复杂临床样本时的信心。
图2:TaqPath 一步法多通路预混液和其他同类试剂盒对抑制剂的耐受性。
将 2 种抑制剂(血红素和肝素)加入到在 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 实时荧光定量 PCR 系统上运行的 RT-qPCR 反应中,以评估这些抑制剂引起的 Ct 变化幅度。显示了不含和含抑制剂时的反应 Ct 值。
TaqPath 预混物是在 ISO 13485 认证工厂里生产的通用试剂,标有“仅供实验室使用。"
* 动态范围与测定和样本模板浓度以及预混液的配方有关,因此个别结果可能会存在差异。
** TaqMan 仅供科研使用。
For Laboratory Use.