Search Thermo Fisher Scientific
高性能cDNA逆转录试剂盒 (以往称为高性能cDNA保存试剂盒) 可利用总RNA获得极高质量的第一链cDNA。 该试剂盒适用于cDNA的短期或长期保存;它利用20 μL反应从0.02至2 μg起始总RNA获得定量逆转录产物 (至多10 μg用于100 μL反应)。 下游应用包括实时荧光定量PCR、普通PCR和芯片分析标记。
高性能RNA-to-cDNA预混液将于12/31/11暂停供应。 High Capacity cDNA Reverse Transcription Kits will still be available for purchase.
进一步了解您的选择
高性能RNA-to-cDNA试剂盒是一款使用简单的逆转录试剂盒,它与TaqMan基因表达预混液、强效SYBR Green PCR预混液及其他产品同时使用时,可获得最佳的实时荧光定量PCR性能。 这种两管试剂盒的所有组分能利用各种模板量,提供灵敏且特异的逆转录。
高性能RNA-to-cDNA预混液为单管产品,具有与高性能cDNA逆转录试剂盒相当的性能。 基因表达分析比以往任何时候都要简单。 这种新型预混液节省了时间和劳动力,将cDNA合成反应中的实验差异降至最低,且不影响逆转录效率。