20158-LightShift-RNA-EMSA-250
我们提供了多种灵敏易用的试剂盒,用于染色质免疫沉淀(ChIP)检测、电泳迁移率检测(EMSA)和DNA Pull-down检测。这些试剂盒可用于测定与DNA或RNA相互作用的蛋白质,分析发生相互作用的蛋白质种类,接下还可鉴定形成这些复合物所需的核酸序列,从而帮助我们最终理解特定细胞进程的调控过程。
  • 更多选择—提供不同的研究策略,以便满足各种蛋白质-核酸间相互作用和下游分析需求
  • 齐全—涵盖了应用所需的所有对照物和试剂
  • 快速—所有试剂盒均可最大限度缩短制备和样品处理时间
蛋白口碑产品特惠
哪种蛋白质-核酸相互作用产品最适合您?
 LightShift化学发光DNA EMSAMAGnify™染色质免疫沉淀体系Pierce琼脂糖ChIP试剂盒LightShift化学发光RNA EMSARNA蛋白质 Pull-down试剂盒
检测目标蛋白质-DNA相互作用蛋白质-DNA相互作用蛋白质-DNA相互作用蛋白质-RNA相互作用蛋白质-RNA相互作用
相互作用条件体外体内体内体外体外
核酸标记方法生物素无需无需生物素脱硫生物素(包含在试剂盒内
基质无需Dynabeads 蛋白 A/G 磁珠ChIP级蛋白 A/G Plus琼脂糖无需Pierce核酸相容型链霉亲和素磁珠
主要优势非放射性检测定量式定量式非放射性检测可以富集低丰度靶标
检测方法免疫印迹qPCRqPCR免疫印迹免疫印迹或质谱
制备和样品处理时间4.5–5 hrs5.5 hrs7.5 hrs<8 hrs3h(仅指手动操作时间)
 立即订购立即订购立即订购立即订购立即订购
蛋白质-核酸相互作用产品的特征数据
四种DNA:蛋白质复合物的化学发光EMSA
生物标记的DNA探针大小为21-25 bp。EBNA反应物添加了2.5% 甘油和0.05% NP-40;AP1反应物中添加了10%甘油。Oct-1、AP1和NF-κB 转录因子的来自HeLa细胞核提取物。试剂盒中提供EBNA-1提取物作为阳性对照。非标记竞争性冷探针与标记DNA探针摩尔数相差200倍。EBNA、Oct-1和AP1的X射线曝光时间为2分钟,NF-κB的曝光时间为5分钟。
相对于其他厂商的ChIP 级蛋白G琼脂糖,Thermo Scientific Pierce ChIP级蛋白A/G琼脂糖提高了ChIP检测的信号特异性并降低了背景信号。
四种DNA:蛋白质复合物的化学发光EMSA
生物标记的DNA探针大小为21-25 bp。EBNA反应物添加了2.5% 甘油和0.05% NP-40;AP1反应物中添加了10%甘油。Oct-1、AP1和NF-κB 转录因子的来自HeLa细胞核提取物。试剂盒中提供EBNA-1提取物作为阳性对照。非标记竞争性冷探针与标记DNA探针摩尔数相差200倍。EBNA、Oct-1和AP1的X射线曝光时间为2分钟,NF-κB的曝光时间为5分钟。
相对于其他厂商的ChIP 级蛋白G琼脂糖,Thermo Scientific Pierce ChIP级蛋白A/G琼脂糖提高了ChIP检测的信号特异性并降低了背景信号。
相关产品
Thermo Scientific提供齐全、易用,能在0.5-2 h内对DNA和RNA探针进行非放射性标记的产品,同时提供分离、制备和检测蛋白质-核酸相互作用的所有其他试剂。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。