iBlot 3 Western Blot Transfer System
新一代产品的性能和便利性
iBlot 3 Western Blot 转印系统结合了优异的性能,使用的便利性,创新型耐用设计和成熟的 iBlot 技术。iBlot 3 转印系统是真正的独立式即插即用系统,配备集成电源、预组装即用型转印膜组。与湿转所需的繁琐手动步骤相比,组装、拆卸和清理只需几分钟即可完成。
申请演示  观看视频  以旧换新计划
注册您的装置
提高效率
现在,您可以在短短 3 分钟内更快地完成可靠、高质量的转印。您还可以节省等待转印装置进入可用状态所需的时间。两个独立控制转印工作舱使您能够与同事共享装置,并可利用两个不同程序同时运行总共 4 块小型凝胶或 2 块中型凝胶。此外,您还可以通过从方便用户使用的触摸屏界面选择预编程方法,以缩短方法设置时间。您还可以定制程序以满足实际需求。
转印效率更高
与湿转和其他快速转印方法相比,使用 iBlot 3 可以实现同样好或更高的蛋白质转印效率。
iBlot 3 系统表现出更高的转印效率。(A) Hsp70:为 Invitrogen NuPAGE 4–12% Bis-Tris 小型凝胶的每条泳道分别加入 20、15、10、5、2.5、1.25、0.625 和 0.312 μg 的 A431 裂解物。凝胶电泳后,使用上述方法和条件转印蛋白质。使用 Invitrogen Bandmate 自动 Western Blot 抗体孵育系统。用 Thermo Scientific Pierce Clear Milk Blocking Buffer 孵育印迹 30 分钟。将 Hsp70 一抗(1:1,000 的清乳)添加到印迹中,并在室温下孵育 12 小时。去除一抗,并将 GAM-HRP 二抗(1:120,000 的 TBST)添加到印迹中孵育 2 小时。使用 Thermo Scientific SuperSignal West Dura 化学发光底物进行检测。使用 Invitrogen iBright FL1500 成像系统采集图像。为每个泳道绘制条带的局部背景校正图。(B) 4EBP1:为 Invitrogen Novex 16% Tricine 小型凝胶的每条泳道分别加入 10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156 和 0.078 μg 的 A431 裂解物。凝胶电泳后,使用上述方法和条件转印蛋白质。在 Bandmate 自动 Western Blot 抗体孵育系统上完进行洗涤和抗体孵育。用 Pierce Clear Milk Blocking Buffer 孵育印迹 30 分钟。将 4EBP1 一抗(1:1,000 的清乳)添加到印迹中并在室温下孵育 12 小时。去除一抗,并将 GAR-HRP 二抗(1:175,000 的 TBST)添加到印迹中孵育 2 小时。使用 SuperSignal West Dura 化学发光底物进行检测。使用 iBright FL1500 仪器采集图像。为每个泳道绘制每个条带的局部背景校正图。备注:GAM = 羊抗小鼠,HRP = 辣根过氧化物酶,TBST = 含有 Tween™(溶液)的 tris-缓冲盐水,GAR = 羊抗兔。
一致、可重现的结果
预组装一次性耗材和超快转印方法消除了差异——与传统方法相比,这有助于确保结果的一致性和可重现性。此外,带有内置冷却装置的新式稳健设计减少了热量积聚,提高了运行间的一致性。
iBlot 3 装置可提供一致的结果。将经过连续稀释的 Thermo Scientific HEK293 裂解物(在 Thermo Scientific RIPA 缓冲液中裂解)装载到四个 Invitrogen Bolt 4-12% Bis Tris Plus 凝胶上。泳道 1–11 的蛋白质上样量(从左到右,单位为 μg):10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156、0.078、0.039、0.020 和 0.010。将 Invitrogen iBright 预染蛋白 marker (2 μL) 加入到泳道 12 中。采用 MES SDS 电泳缓冲液进行凝胶电泳。使用 iBlot 3 Western Blot 转印装置、iBlot 3 转印膜组、Midi 和 NC,并通过采用范围广泛 (30–250 kDa) 的预编程转印方法(25V、6 min、低温冷却)转印蛋白质。然后使用 Thermo Scientific Pierce Clear Milk Blocking Buffer (货号号 37587)封闭印迹,接着用靶向 EGFR、钙网蛋白和 p23 (货号分别为 PA1-1110、PA1-903 和 MA3-414)的一抗在清乳中标记 12 小时。二抗(AFP-GAR-800(货号A32735)、AFP-GAM-488(货号A32723)、AF-GAChk-546(货号A11040)在 TBST 中配制,并随后添加到印迹膜中一起孵育 2 小时。在 Invitrogen Bandmate 自动 Western Blot 抗体孵育装置中进行洗涤和抗体孵育。在 Invitrogen iBright FL1500 成像系统上进行成像。
升级计划
您是否仍在使用一代 iBlot 或 iBlot 2 装置?详细了解我们升级到 iBlot 3 装置的奖励计划。
性能数据
容量1-4 块小型凝胶,或者 1–2 块中型凝胶
凝胶尺寸8 x 8 cm、8 x 13 cm、13.5 x 10.8 cm
化学品Tris-glycine、bis-tris、tris-acetate、tricine
兼容性1.0-1.5 mm 厚度的凝胶
转印时间3-8 min
转印缓冲液无需缓冲液
程序提供6种预编程序方法,用于转印各种凝胶类型的蛋白质或创建自定义程序
电源内部(无需其他电源)
尺寸55 x 41 x 30 cm
重量10 kg
参数100-240 V,50/60 Hz,6.3 A
新一代蛋白质转印
iBlot 3 Western Blot 转印系统 基于干式印迹概念,采用了独特的凝胶基质技术。iBlot 3 转印膜组由底部膜组和顶部膜组组成,中间夹有预电泳凝胶和硝化纤维素 (0.2 µm) 或 PVDF (0.2 µm) 膜。组装 iBlot 3 转印膜组时,印迹膜放置在阳极侧,预电泳凝胶放置在阴极侧。
iBlot 3 转印膜组的示意图中显示有电流通过
iBlot 3 Transfer Stack
蛋白质从凝胶完全转印到印迹膜仅需要短短 3 分钟。iBlot 3 Western Blot 转印系统凭借以下特性,无需外接电源或预制缓冲液即可实现快速转印:
  • 底部和顶部膜组的凝胶基质结合了适当的阳极和阴极缓冲液,用作离子库,提供缓冲环境。这种结构消除了预制缓冲液或滤纸浸泡的必要,尽可能减少了可能导致性能不一致的操作。
  • 由于水电解,铜阳极不会产生氧气,从而提高了转印的一致性。其他印迹系统中的常规惰性电极会产生氧气,从而导致印迹变形。
  • iBlot 3 Western Blot 转印系统的设计缩短了电极与集成电源之间的距离。这种独特的设计与 iBlot 3 转印膜组的凝胶基质技术相结合,使系统产生高场强,提高了转印速度。
如何使用 iBlot 3 Western Blot 转印系统
通过详细的分步视频,了解在短短 3 分钟内如何将蛋白质从聚丙烯酰胺凝胶转印到硝酸纤维素膜或 PDVF 膜上。
iBlot 3 Starter Kits
使用迎新套装,节省时间,快速入门!
我们的迎新套装包括开始使用 Invitrogen iBlot 3 Western Blot 转印系统转印蛋白质所需的各种产品。
可选件 1:硝酸纤维素膜
包括:
  • iBlot 3 Western Blot 转印系统
  • iBlot 3 转印膜组,硝酸纤维素,中号(2 盒,20 个膜组)
可选件 2:PVDF 膜
包括:
  • iBlot 3 Western Blot 转印系统
  • iBlot 3 转印膜组,PVDF,中号(2 盒,20 个膜组)
iBlot 3 保修选项
货号名称规格
ZGEXSCIBLOT3
1 年快速换机延保
1 年
ZG03SCIBLOT31 年 ABRC 支持延保1 年
ZG04SCIBLOT31 年 ABRC 支持 + 延保1 年
备注:请联系您当地的销售代表,获取任何延长保修选项的报价。
仍在使用一代 iBlot 或 iBlot 2 装置? 立即升级为  iBlot 3 干式印迹系统
iBlot 3 保修和服务合同供应
每台 iBlot 3 装置均享有一年保修服务。如果您的 iBlot 3 装置在保修期内需要维修,可将其送到我们的全球维修中心进行维修,期间所有的运费、人工费和维修零件费用均包含在内。
为了保持系统正常运行,我们建议您签订服务合同。在初始保修期内,这些服务合同可以在仪器销售时购买并签订。以下服务适用于 iBlot 3:
快速换机 (REX)*
在快速换机服务计划期间,如果您的 iBlot 3 装置需要维修,可以将其免费更换为工厂翻新的装置(通常在两个工作日内送达)。赛默飞世尔科技提供快速换机购买奖励——例如 SKU A56727、A56728 和 A56729,三款机型均包含 iBlot 3 系统、两年快速换机服务 (REX)*,保价一年。
ABRC 支持**
在 ABRC 支持期间,您的 iBlot 3 装置可以发送到全球维修中心进行维修。经制造商培训的技术人员将修理仪器并将在 21 个工作日内返还给您。
ABRC 支持 Plus**
使用 ABRC 支持 Plus 期间,您的 iBlot 3 装置可以发送到全球维修中心进行维修。经制造商培训的技术人员将修理仪器并将在 21 个工作日内返还给您。当您的装置送到维修中心时,我们还将发送一台租赁仪器给您,以避免出现任何停机问题。
如果您实验室中已经使用了该系统,请根据您实验室的预算和需求来向我们申请适合您实验室的服务报价。使用我们的服务选择工具获取定制报价。
*A56727、A56728 和 A56729 及 REX 不适用于所有地区。
**ABRC 支持和 ABRC 支持 Plus 适用于所有地区。请联系当地销售代表或访问联系我们
提高效率
现在,您可以在短短 3 分钟内更快地完成可靠、高质量的转印。您还可以节省等待转印装置进入可用状态所需的时间。两个独立控制转印工作舱使您能够与同事共享装置,并可利用两个不同程序同时运行总共 4 块小型凝胶或 2 块中型凝胶。此外,您还可以通过从方便用户使用的触摸屏界面选择预编程方法,以缩短方法设置时间。您还可以定制程序以满足实际需求。
转印效率更高
与湿转和其他快速转印方法相比,使用 iBlot 3 可以实现同样好或更高的蛋白质转印效率。
iBlot 3 系统表现出更高的转印效率。(A) Hsp70:为 Invitrogen NuPAGE 4–12% Bis-Tris 小型凝胶的每条泳道分别加入 20、15、10、5、2.5、1.25、0.625 和 0.312 μg 的 A431 裂解物。凝胶电泳后,使用上述方法和条件转印蛋白质。使用 Invitrogen Bandmate 自动 Western Blot 抗体孵育系统。用 Thermo Scientific Pierce Clear Milk Blocking Buffer 孵育印迹 30 分钟。将 Hsp70 一抗(1:1,000 的清乳)添加到印迹中,并在室温下孵育 12 小时。去除一抗,并将 GAM-HRP 二抗(1:120,000 的 TBST)添加到印迹中孵育 2 小时。使用 Thermo Scientific SuperSignal West Dura 化学发光底物进行检测。使用 Invitrogen iBright FL1500 成像系统采集图像。为每个泳道绘制条带的局部背景校正图。(B) 4EBP1:为 Invitrogen Novex 16% Tricine 小型凝胶的每条泳道分别加入 10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156 和 0.078 μg 的 A431 裂解物。凝胶电泳后,使用上述方法和条件转印蛋白质。在 Bandmate 自动 Western Blot 抗体孵育系统上完进行洗涤和抗体孵育。用 Pierce Clear Milk Blocking Buffer 孵育印迹 30 分钟。将 4EBP1 一抗(1:1,000 的清乳)添加到印迹中并在室温下孵育 12 小时。去除一抗,并将 GAR-HRP 二抗(1:175,000 的 TBST)添加到印迹中孵育 2 小时。使用 SuperSignal West Dura 化学发光底物进行检测。使用 iBright FL1500 仪器采集图像。为每个泳道绘制每个条带的局部背景校正图。备注:GAM = 羊抗小鼠,HRP = 辣根过氧化物酶,TBST = 含有 Tween™(溶液)的 tris-缓冲盐水,GAR = 羊抗兔。
一致、可重现的结果
预组装一次性耗材和超快转印方法消除了差异——与传统方法相比,这有助于确保结果的一致性和可重现性。此外,带有内置冷却装置的新式稳健设计减少了热量积聚,提高了运行间的一致性。
iBlot 3 装置可提供一致的结果。将经过连续稀释的 Thermo Scientific HEK293 裂解物(在 Thermo Scientific RIPA 缓冲液中裂解)装载到四个 Invitrogen Bolt 4-12% Bis Tris Plus 凝胶上。泳道 1–11 的蛋白质上样量(从左到右,单位为 μg):10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156、0.078、0.039、0.020 和 0.010。将 Invitrogen iBright 预染蛋白 marker (2 μL) 加入到泳道 12 中。采用 MES SDS 电泳缓冲液进行凝胶电泳。使用 iBlot 3 Western Blot 转印装置、iBlot 3 转印膜组、Midi 和 NC,并通过采用范围广泛 (30–250 kDa) 的预编程转印方法(25V、6 min、低温冷却)转印蛋白质。然后使用 Thermo Scientific Pierce Clear Milk Blocking Buffer (货号号 37587)封闭印迹,接着用靶向 EGFR、钙网蛋白和 p23 (货号分别为 PA1-1110、PA1-903 和 MA3-414)的一抗在清乳中标记 12 小时。二抗(AFP-GAR-800(货号A32735)、AFP-GAM-488(货号A32723)、AF-GAChk-546(货号A11040)在 TBST 中配制,并随后添加到印迹膜中一起孵育 2 小时。在 Invitrogen Bandmate 自动 Western Blot 抗体孵育装置中进行洗涤和抗体孵育。在 Invitrogen iBright FL1500 成像系统上进行成像。
升级计划
您是否仍在使用一代 iBlot 或 iBlot 2 装置?详细了解我们升级到 iBlot 3 装置的奖励计划。
性能数据
容量1-4 块小型凝胶,或者 1–2 块中型凝胶
凝胶尺寸8 x 8 cm、8 x 13 cm、13.5 x 10.8 cm
化学品Tris-glycine、bis-tris、tris-acetate、tricine
兼容性1.0-1.5 mm 厚度的凝胶
转印时间3-8 min
转印缓冲液无需缓冲液
程序提供6种预编程序方法,用于转印各种凝胶类型的蛋白质或创建自定义程序
电源内部(无需其他电源)
尺寸55 x 41 x 30 cm
重量10 kg
参数100-240 V,50/60 Hz,6.3 A
新一代蛋白质转印
iBlot 3 Western Blot 转印系统 基于干式印迹概念,采用了独特的凝胶基质技术。iBlot 3 转印膜组由底部膜组和顶部膜组组成,中间夹有预电泳凝胶和硝化纤维素 (0.2 µm) 或 PVDF (0.2 µm) 膜。组装 iBlot 3 转印膜组时,印迹膜放置在阳极侧,预电泳凝胶放置在阴极侧。
iBlot 3 转印膜组的示意图中显示有电流通过
iBlot 3 Transfer Stack
蛋白质从凝胶完全转印到印迹膜仅需要短短 3 分钟。iBlot 3 Western Blot 转印系统凭借以下特性,无需外接电源或预制缓冲液即可实现快速转印:
  • 底部和顶部膜组的凝胶基质结合了适当的阳极和阴极缓冲液,用作离子库,提供缓冲环境。这种结构消除了预制缓冲液或滤纸浸泡的必要,尽可能减少了可能导致性能不一致的操作。
  • 由于水电解,铜阳极不会产生氧气,从而提高了转印的一致性。其他印迹系统中的常规惰性电极会产生氧气,从而导致印迹变形。
  • iBlot 3 Western Blot 转印系统的设计缩短了电极与集成电源之间的距离。这种独特的设计与 iBlot 3 转印膜组的凝胶基质技术相结合,使系统产生高场强,提高了转印速度。
如何使用 iBlot 3 Western Blot 转印系统
通过详细的分步视频,了解在短短 3 分钟内如何将蛋白质从聚丙烯酰胺凝胶转印到硝酸纤维素膜或 PDVF 膜上。
iBlot 3 Starter Kits
使用迎新套装,节省时间,快速入门!
我们的迎新套装包括开始使用 Invitrogen iBlot 3 Western Blot 转印系统转印蛋白质所需的各种产品。
可选件 1:硝酸纤维素膜
包括:
  • iBlot 3 Western Blot 转印系统
  • iBlot 3 转印膜组,硝酸纤维素,中号(2 盒,20 个膜组)
可选件 2:PVDF 膜
包括:
  • iBlot 3 Western Blot 转印系统
  • iBlot 3 转印膜组,PVDF,中号(2 盒,20 个膜组)
iBlot 3 保修选项
货号名称规格
ZGEXSCIBLOT3
1 年快速换机延保
1 年
ZG03SCIBLOT31 年 ABRC 支持延保1 年
ZG04SCIBLOT31 年 ABRC 支持 + 延保1 年
备注:请联系您当地的销售代表,获取任何延长保修选项的报价。
仍在使用一代 iBlot 或 iBlot 2 装置? 立即升级为  iBlot 3 干式印迹系统
iBlot 3 保修和服务合同供应
每台 iBlot 3 装置均享有一年保修服务。如果您的 iBlot 3 装置在保修期内需要维修,可将其送到我们的全球维修中心进行维修,期间所有的运费、人工费和维修零件费用均包含在内。
为了保持系统正常运行,我们建议您签订服务合同。在初始保修期内,这些服务合同可以在仪器销售时购买并签订。以下服务适用于 iBlot 3:
快速换机 (REX)*
在快速换机服务计划期间,如果您的 iBlot 3 装置需要维修,可以将其免费更换为工厂翻新的装置(通常在两个工作日内送达)。赛默飞世尔科技提供快速换机购买奖励——例如 SKU A56727、A56728 和 A56729,三款机型均包含 iBlot 3 系统、两年快速换机服务 (REX)*,保价一年。
ABRC 支持**
在 ABRC 支持期间,您的 iBlot 3 装置可以发送到全球维修中心进行维修。经制造商培训的技术人员将修理仪器并将在 21 个工作日内返还给您。
ABRC 支持 Plus**
使用 ABRC 支持 Plus 期间,您的 iBlot 3 装置可以发送到全球维修中心进行维修。经制造商培训的技术人员将修理仪器并将在 21 个工作日内返还给您。当您的装置送到维修中心时,我们还将发送一台租赁仪器给您,以避免出现任何停机问题。
如果您实验室中已经使用了该系统,请根据您实验室的预算和需求来向我们申请适合您实验室的服务报价。使用我们的服务选择工具获取定制报价。
*A56727、A56728 和 A56729 及 REX 不适用于所有地区。
**ABRC 支持和 ABRC 支持 Plus 适用于所有地区。请联系当地销售代表或访问联系我们
仅供科研使用,不可用于诊断目的。