Membranes and Filter Papers for Western Blotting
PVDF(聚偏二氟乙烯)膜和硝酸纤维素膜可提供不同的孔径和尺寸选择,满足不同应用的需求。蛋白质的性质(即电荷、疏水性等)会影响其与膜表面结合的能力,因此要找到理想的印迹膜,可能需要在不同的膜上实验特定的蛋白质。我们的预剪裁、预组装的 Western Blot 印迹膜/滤纸三明治非常适合您的凝胶,使蛋白质转印更加轻松便捷。另外,也可以使用我们的硝酸纤维素膜、PVDF 膜以及滤纸自行组装转印三明治。
聚偏二氟乙烯 (PVDF) 膜是 Western Blotting 应用以及氨基酸分析和少量蛋白质(低至 10 pmoles)测序的理想选择。此外,PVDF 膜可被使用、去除标记和重新标记,而不会损失灵敏度或增加背景。
PVDF 膜具有高度疏水性,在浸入转印缓冲液之前必须先用甲醇或乙醇浸湿。PVDF 膜对蛋白质和核酸具有很高的结合亲和力,可用于诸如 Western、Southern、Northern 和 dot 印迹的应用;结合可能通过偶极和疏水相互作用发生。由于更大的疏水性,PVDF 膜比其他载体具有更好的吸附蛋白保留能力。相比硝酸纤维素膜,PVDF 膜的韧性较强,不易碎裂。
iBlot 和 iBlot 2 转印膜组是集成 PVDF 或硝酸纤维素转印膜的耗材,用于蛋白质的干式印迹。每个转印膜组在凝胶基质中均包含一个铜涂层电极以及适当的阴极和阳极缓冲液,以实现蛋白质的快速,可靠转印。
硝酸纤维素膜
该转印膜组中的硝酸纤维素膜(孔径为 0.2 µm)由 100% 纯硝酸纤维素组成,可实现高质量转印。该膜与常用的检测方法兼容,例如染色,免疫检测,荧光或放射性标记。在疏水和静电相互作用下,蛋白质与膜结合。蛋白质结合能力为 209 µg/cm2
PVDF 膜
该转印膜组中的 PVDF 膜(孔径为 0.2 µm,低荧光)比硝酸纤维素膜具有更高的结合能力。PVDF 膜已预活化,无需进行甲醇预处理即可使用。该膜与常用的检测方法兼容,例如染色,免疫检测,荧光或放射性标记。在疏水作用下,蛋白质与膜结合。蛋白质结合能力为 240 µg/cm2
转印膜组尺寸
小型尺寸 (8 cm x 8 cm) 可用于所有 Invitrogen 预制和手动灌制凝胶(或其他小型凝胶类型)。常规尺寸 (13 cm x 8.3 cm) 可用于所有 Invitrogen 中型凝胶(或其他中型凝胶类型)或两块 Invitrogen 小型凝胶(或其他小型凝胶类型)以及 E-PAGE 48 或 96 凝胶。
Invitrogen Power Blotter Select 转印膜组用于通过 Power Blotter 系统转印蛋白质。它们是一次性预组装转印膜组,带有集成的预活化 PVDF 或硝酸纤维素转印膜,用于聚丙烯酰胺凝胶中蛋白质的干式印迹。每个 Power Blotter Select 转印膜组均包含滤纸、膜以及适当的阴极和阳极缓冲液(掺入固体凝胶基质中),以实现蛋白质的快速、可靠转印。
选择 PVDF 转印膜组
该 PVDF 膜(孔径为 0.45 µm,低荧光)比硝酸纤维素膜具有更高的结合能力。该膜与常用的检测方法兼容,例如染色、免疫检测和荧光。在疏水作用下,蛋白质与膜结合。与常规 PVDF 或硝酸纤维素膜相比,该膜的背景水平较低,并且对荧光检测的灵敏度更高。
选择硝酸纤维素转印膜组
该模组中的硝酸纤维素膜(孔径为 0.2 µm)由 100% 纯硝酸纤维素组成,可实现高质量的转印。该膜与常用的检测方法兼容,例如染色、化学发光检测和荧光检测。在疏水和静电相互作用下,蛋白质与膜结合。蛋白质结合能力为 209 µg/cm2
Invitrogen Power Blotter 预剪裁膜和滤纸设计用于通过 Power Blotter 系统进行蛋白质转印。预剪裁膜和滤纸包括 20 张聚偏二氟乙烯 (PVDF) 或硝酸纤维素膜和 80 张吸水滤纸(厚度 0.85 mm)。将 Power Blotter 预剪裁膜和滤纸与 Power Blotter 1-Step 转印缓冲液搭配使用,可在不到 10 分钟内实现高效的半干式蛋白质转印。
Western Blotting 滤纸是预剪裁棉片,适用于湿转或半干转,用于将蛋白质从聚丙烯酰胺凝胶 (SDS-PAGE) 转印到 PVDF、硝酸纤维素或其他印迹膜上。滤纸是转印三明治和卡夹的必要组成部分,需要组装后才能用于各种蛋白质或核酸,凝胶到膜的转印方案。高质量的 Western Blotting 滤纸可提供标准厚度和超厚尺寸,它们经预先剪裁,可方便地搭配小型和中型凝胶使用。您可根据凝胶的大小、转印设备平台或卡夹的规格,选择相应厚度和尺寸的滤纸。
聚偏二氟乙烯 (PVDF) 膜是 Western Blotting 应用以及氨基酸分析和少量蛋白质(低至 10 pmoles)测序的理想选择。此外,PVDF 膜可被使用、去除标记和重新标记,而不会损失灵敏度或增加背景。
PVDF 膜具有高度疏水性,在浸入转印缓冲液之前必须先用甲醇或乙醇浸湿。PVDF 膜对蛋白质和核酸具有很高的结合亲和力,可用于诸如 Western、Southern、Northern 和 dot 印迹的应用;结合可能通过偶极和疏水相互作用发生。由于更大的疏水性,PVDF 膜比其他载体具有更好的吸附蛋白保留能力。相比硝酸纤维素膜,PVDF 膜的韧性较强,不易碎裂。
iBlot 和 iBlot 2 转印膜组是集成 PVDF 或硝酸纤维素转印膜的耗材,用于蛋白质的干式印迹。每个转印膜组在凝胶基质中均包含一个铜涂层电极以及适当的阴极和阳极缓冲液,以实现蛋白质的快速,可靠转印。
硝酸纤维素膜
该转印膜组中的硝酸纤维素膜(孔径为 0.2 µm)由 100% 纯硝酸纤维素组成,可实现高质量转印。该膜与常用的检测方法兼容,例如染色,免疫检测,荧光或放射性标记。在疏水和静电相互作用下,蛋白质与膜结合。蛋白质结合能力为 209 µg/cm2
PVDF 膜
该转印膜组中的 PVDF 膜(孔径为 0.2 µm,低荧光)比硝酸纤维素膜具有更高的结合能力。PVDF 膜已预活化,无需进行甲醇预处理即可使用。该膜与常用的检测方法兼容,例如染色,免疫检测,荧光或放射性标记。在疏水作用下,蛋白质与膜结合。蛋白质结合能力为 240 µg/cm2
转印膜组尺寸
小型尺寸 (8 cm x 8 cm) 可用于所有 Invitrogen 预制和手动灌制凝胶(或其他小型凝胶类型)。常规尺寸 (13 cm x 8.3 cm) 可用于所有 Invitrogen 中型凝胶(或其他中型凝胶类型)或两块 Invitrogen 小型凝胶(或其他小型凝胶类型)以及 E-PAGE 48 或 96 凝胶。
Invitrogen Power Blotter Select 转印膜组用于通过 Power Blotter 系统转印蛋白质。它们是一次性预组装转印膜组,带有集成的预活化 PVDF 或硝酸纤维素转印膜,用于聚丙烯酰胺凝胶中蛋白质的干式印迹。每个 Power Blotter Select 转印膜组均包含滤纸、膜以及适当的阴极和阳极缓冲液(掺入固体凝胶基质中),以实现蛋白质的快速、可靠转印。
选择 PVDF 转印膜组
该 PVDF 膜(孔径为 0.45 µm,低荧光)比硝酸纤维素膜具有更高的结合能力。该膜与常用的检测方法兼容,例如染色、免疫检测和荧光。在疏水作用下,蛋白质与膜结合。与常规 PVDF 或硝酸纤维素膜相比,该膜的背景水平较低,并且对荧光检测的灵敏度更高。
选择硝酸纤维素转印膜组
该模组中的硝酸纤维素膜(孔径为 0.2 µm)由 100% 纯硝酸纤维素组成,可实现高质量的转印。该膜与常用的检测方法兼容,例如染色、化学发光检测和荧光检测。在疏水和静电相互作用下,蛋白质与膜结合。蛋白质结合能力为 209 µg/cm2
Invitrogen Power Blotter 预剪裁膜和滤纸设计用于通过 Power Blotter 系统进行蛋白质转印。预剪裁膜和滤纸包括 20 张聚偏二氟乙烯 (PVDF) 或硝酸纤维素膜和 80 张吸水滤纸(厚度 0.85 mm)。将 Power Blotter 预剪裁膜和滤纸与 Power Blotter 1-Step 转印缓冲液搭配使用,可在不到 10 分钟内实现高效的半干式蛋白质转印。
Western Blotting 滤纸是预剪裁棉片,适用于湿转或半干转,用于将蛋白质从聚丙烯酰胺凝胶 (SDS-PAGE) 转印到 PVDF、硝酸纤维素或其他印迹膜上。滤纸是转印三明治和卡夹的必要组成部分,需要组装后才能用于各种蛋白质或核酸,凝胶到膜的转印方案。高质量的 Western Blotting 滤纸可提供标准厚度和超厚尺寸,它们经预先剪裁,可方便地搭配小型和中型凝胶使用。您可根据凝胶的大小、转印设备平台或卡夹的规格,选择相应厚度和尺寸的滤纸。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。