Search Thermo Fisher Scientific
加标和回收过程中,将已知量的分析物添加 (加标) 到天然供试样品基质中。然后,进行检测 (此处假设为 ELISA) 来测量加标样品基质的响应 (回收率) ,而标准稀释液中的相同加标物进行对比。
ELISA 方法涉及将供试样品与使用已知浓度的分析物 (例如纯化重组蛋白) 制备的标准曲线进行比较。检测优化的目的是尽可能提高信噪比,同时对标准稀释液 (标准曲线) 和样品基质 (生物样品 + 样品稀释剂) 中的给定分析物含量实现相同的反应。样品基质可能含有影响分析物检测对分析物响应的组分,不同于标准稀释液。加标和回收率实验设计用于评估检测反应的差异。
当加标和回收率实验检测到差异时,可以进行两种调整以重新优化 ELISA。
可以通过改变样品基质的 pH 值 (以匹配优化的标准稀释液) 或添加 BSA 或其他纯化蛋白作为载体 / 稳定剂来获得更好的结果。请注意,最佳样品稀释液不一定与最佳标准品稀释液相同。例如,血清样品含有大量背景蛋白 (例如白蛋白和免疫球蛋白)。但是,用作标准品的纯化重组蛋白可能不含任何载体蛋白。在这种情况下,最佳标准稀释液可能是含有 1% BSA 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS) ,而血清的最佳样品稀释液可以是 PBS ,而无需任何额外蛋白。
本指南共 72 页,详细介绍了不同的蛋白质和 RNA 定量工具。下载这一宝贵的技术资源,它涵盖了癌症和炎症研究、免疫学、神经学等领域的实用技术。进一步了解用于 Invitrogen Luminex 平台的抗体对、ELISA 试剂盒和多重试剂盒如何帮助推进您的研究。
稀释线性度实验提供了关于在所选样品稀释液中以不同稀释水平测试的样品结果精度的信息。线性是相对于基于标准曲线的分析物计算量来定义,而不是相对于原始吸光度测量值 (极佳拟合标准曲线通常不是线性)。
如果在较宽的稀释范围内具有良好的线性度,则该检测方法提供了分析不同浓度分析物的样品的灵活性 (即,可以将具有高浓度分析物的样品稀释几倍以确保其值位于标准曲线范围内,并与未经稀释测定的低水平样品进行比较)。
可通过以下两种方法,稀释线性度实验。
稀释线性差表明天然样品基质,样品稀释液和 / 或标准稀释剂对分析物的可检测性影响不同。这种差异可能是由于一种溶液中稀释的组分而导致的,与其他溶液相比,该溶液在检测方法中抑制或增强检测。因此,稀释线性不良的原因与加标和回收率不佳的同一原因有关。
这两种情况下的目标都是在标准稀释液和样品稀释剂之间保持平等。如有需要,可以使用加标水平,样品类型,样品稀释液和稀释因子的测试仪基质执行单次实验,同时评估加标和回收率以及稀释线性。
表 1.使用 Novex IL-1 beta ELISA 试剂盒 (人) 在九份人尿样中加标和回收重组人 IL-1 β。 µL µL 50 μ L 样本和 10 μ L 的加标储备液检测,得到预期的 0 , 15 , 40 或 80 pg/mL 加标浓度。加标样品的报告值反映了内源性 (无加标) 值的扣除。通过与加标稀释液对照的测得回收率进行比较,计算加标测试样品的回收率。稀释液对照品的稀释液,加标储备液和标准品的稀释液相同。所有值代表三个重复样品的平均值。
样品 | 无加标 (0 pg/mL) | 低加标 (15 pg/mL) | 中加标 (40 pg/mL) | 高加标 (80 pg/mL) |
稀释液对照 | 0.0 | 17.0 | 44.1 | 81.6 |
供体 1. | 0.7 | 14.6 | 39.6 | 69.6 |
供体 2 | 0.0 | 17.8 | 41.6 | 74.8 |
供体 3 | 0.6 | 15.0 | 37.6 | 68.9 |
供体 4 | 0.0 | 15.1 | 36.9 | 67.8 |
供体 5 | 0.5 | 12.5 | 33.5 | 63.6 |
供体 6 | 0.0 | 14.0 | 33.5 | 68.7 |
供体 7 | 0.0 | 14.4 | 38.5 | 69.6 |
供体 8 | 7.1 | 16.3 | 41.4 | 69.5 |
供体 9 | 0.7 | 12.4 | 37.6 | 68.2 |
回收率均值 (+/- S.D.) | 不适用 | 86.3% +/- 9.9% | 85.8% +/- 6.7% | 84.6% +/- 3.5% |
表2.总结加标和回收率结果的典型演示。 (表 1 中的数据。)
样本 (n) | 加标水平 | 期望值 | 检测值 | 回收率% |
尿液 (9) | 低 (15 pg/mL) | 17.0 | 14.7 | 86.3 |
MED (40 pg/mL) | 44.1 | 37.8 | 85.8 | |
高 (80 pg/mL) | 81.6 | 69.0 | 84.6 |
表3.使用 人 IL-1 β ELISA 试剂盒对三份人 IL-1 β 样品产生 ELISA 线性稀释结果。从上一项加标和回收率实验 (表 1 和 2) 中选择最佳样品稀释液,每个样品可稀释四份。评估观察到的值相对于由 IL-1 β 标准品产生的检测标准曲线。
样品 | 稀释因子 (DF) | 检测值(pg/mL) × DF
| 期望值 pg/mL (扣除背景后值) | 回收率 % |
Cona 刺激的细胞培养上清液 | 131.5 | 131.5 | 100 | |
1:2 | 149.9 | 114 | ||
1 : 4 | 162.2 | 123 | ||
1:8 | 165.4 | 126 | ||
高浓度血清样品 | 128.7 | 128.7 | 100 | |
1:2 | 142.6 | 111 | ||
1:4 | 139.2 | 108 | ||
1:8 | 171.5 | 133 | ||
加标有重组 IL-1 β 的低水平血清样品 | 39.3 | 39.3 | 100 | |
1:2 | 47.9 | 122 | ||
1:4 | 50.5 | 128 | ||
1:8 | 54.6 | 139 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。