pBAD载体及表达系统
pBAD表达系统可进行严密的控制,通过对特定碳源的调控从而实现蛋白质的滴度表达,这些碳源包括葡萄糖、甘油、阿拉伯糖等。pBAD非常适用于在大肠杆菌中进行毒性蛋白质的表达及优化蛋白质的可溶性。我们设计了一系列的pBAD表达载体,可通过Gateway技术、TOPO试剂盒、蛋白质纯化和检测等方法促进克隆效果。 
蛋白质载体选择工具
pBAD表达系统的优点是什么?
pBAD表达系统可通过调控特定碳源,如葡萄糖、甘油和阿拉伯糖,可实现严格的蛋白表达调控,表达量可调节。pBAD表达系统非常适用于在大肠杆菌中表达毒性蛋白质以及优化蛋白质溶解性。该系统有助于使蛋白生成水平恰好低于其不溶解的阈值。pBAD载体利用大肠杆菌阿拉伯糖操纵子的调控元件,可精确调节异源表达水平,从而优化目的蛋白产量。pBAD载体骨架上具有调节蛋白AraC,可实现对pBAD的调控。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。