flyingbee
Bac-to-Bac HBM TOPO 分泌表达系统可在蜂素(HBM)分泌信号作用下进行分泌蛋白的表达。该表达系统非常适用于毒性蛋白和糖蛋白(需要分泌信号以进行糖基化)的研究。另外,由杆状病毒分泌的糖蛋白可在体外轻松去糖基化,这一点在蛋白结晶中非常重要。其它优点还包括:
  • TOPO 克隆是最快速可靠、应用最广泛的克隆技术
  • 通过免去进行多轮用于重组杆状病毒纯化的斑块纯化步骤从而节省时间
  • 附带的Cellfectin II 试剂可确保转染轻松有效
  • 多角体强启动子可在多种昆虫细胞系中实现高表达水平,如Sf9, Sf21及High Five™等
Bac-to-Bac HBM 分泌表达系统试剂盒
我们提供了两种规格的 HBM TOPO 分泌表达系统。
  • The 表达系统 规格中包括了pFastBac™ HBM TOPO 克隆载体、用于快速克隆的快速感受态细胞、用于杆粒制备的专用感受态细胞以及CellFectin II转染试剂。
  • 我们还提供了一款克隆试剂盒 规格,其中包括pFastBac™ HBM TOPO 克隆载体及用于克隆感兴趣基因的感受态细胞。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。