银染SDS-PAGE蛋白凝胶和银染试剂盒
蛋白银染是一种超灵敏的方法,用于在 1D 或 2D 聚丙烯酰胺凝胶中,通过金属银离子(Ag)对蛋白质进行单色检测。我们提供各种优化的针对不同研究需求的银染试剂盒。如果预期的下游应用是质谱分析,可选择我们针对胶内蛋白酶解后的肽段回收率而优化的银染试剂盒,提高蛋白质谱鉴定的成功率。
比较不同的蛋白质银染方法:
银染试剂的优势:
  • 高灵敏度 — 这种检测总蛋白的比色法可以达到纳克级的灵敏度。
  • 兼容性好 — 在各种蛋白预制胶,手灌胶和 SDS-PAGE 缓冲系统中都具有理想的染色性能。
根据你的研究需求选择蛋白凝胶的银染试剂
 Pierce 银染试剂盒SilverXpress 银染试剂盒Pierce 质谱兼容银染试剂盒
检测限0.25 ng0.86 ng0.25 ng
组分数量456
染色步骤797
大致银染时间(用于凝胶)1 小时 30 分钟2 小时1 小时 13 分钟
银染剂金属银离子
(Ag)
金属银离子
(Ag)
金属银离子
(Ag)
产品优势快速染色方法快速染色方法包括脱色试剂,可从染色的蛋白质中完全去除银离子,用于质谱分析
应用凝胶染色凝胶染色
  • 凝胶染色
  • 兼容质谱和测序
货号24612LC610024600
Pierce 银染试剂盒
Pierce 银染试剂盒可用于聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质检测,是一种快速,超灵敏且通用的银染系统,可在多种 1D 和 2D 凝胶中获得一致且可靠的结果。Pierce 银染试剂盒是一种金属银(Ag)离子蛋白质染色剂,可产生非常清晰且均匀的凝胶背景,并实现一致的高灵敏度染色结果。
SilverXpress 银染试剂盒
SilverXpress 银染试剂盒是一种非常灵敏的银染试剂,具有纳克级的灵敏度,且背景极低。SilverXpress 银染试剂盒利用氨银化学和戊二醛敏化作用实现高灵敏度的银染,与常规考马斯或胶体蓝技术相比,可检测到更低丰度水平的蛋白质。清晰的背景使样品鉴定更为明确,帮助获得发表级别的凝胶染色结果。
Pierce 质谱兼容银染试剂盒
Pierce 质谱兼容银染试剂盒是一套完整的试剂盒,用于对聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质进行快速灵敏的银染,并对需要进行质谱分析的凝胶胶块进行高效脱色。
这款适用于质谱分析(MS)的银染试剂盒囊括高性能 Pierce 银染试剂盒的组分,以及经过优化以脱色胶块的试剂,可用于后续的凝胶内胰蛋白酶解,以回收待进行蛋白质组学分析的肽段。所得与质谱兼容的产物和操作方案可确保出色的灵敏度,有助于为蛋白质的高效回收和质谱鉴定(序列覆盖)维持有利的条件。
根据你的研究需求选择蛋白凝胶的银染试剂
 Pierce 银染试剂盒SilverXpress 银染试剂盒Pierce 质谱兼容银染试剂盒
检测限0.25 ng0.86 ng0.25 ng
组分数量456
染色步骤797
大致银染时间(用于凝胶)1 小时 30 分钟2 小时1 小时 13 分钟
银染剂金属银离子
(Ag)
金属银离子
(Ag)
金属银离子
(Ag)
产品优势快速染色方法快速染色方法包括脱色试剂,可从染色的蛋白质中完全去除银离子,用于质谱分析
应用凝胶染色凝胶染色
  • 凝胶染色
  • 兼容质谱和测序
货号24612LC610024600
Pierce 银染试剂盒
Pierce 银染试剂盒可用于聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质检测,是一种快速,超灵敏且通用的银染系统,可在多种 1D 和 2D 凝胶中获得一致且可靠的结果。Pierce 银染试剂盒是一种金属银(Ag)离子蛋白质染色剂,可产生非常清晰且均匀的凝胶背景,并实现一致的高灵敏度染色结果。
SilverXpress 银染试剂盒
SilverXpress 银染试剂盒是一种非常灵敏的银染试剂,具有纳克级的灵敏度,且背景极低。SilverXpress 银染试剂盒利用氨银化学和戊二醛敏化作用实现高灵敏度的银染,与常规考马斯或胶体蓝技术相比,可检测到更低丰度水平的蛋白质。清晰的背景使样品鉴定更为明确,帮助获得发表级别的凝胶染色结果。
Pierce 质谱兼容银染试剂盒
Pierce 质谱兼容银染试剂盒是一套完整的试剂盒,用于对聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质进行快速灵敏的银染,并对需要进行质谱分析的凝胶胶块进行高效脱色。
这款适用于质谱分析(MS)的银染试剂盒囊括高性能 Pierce 银染试剂盒的组分,以及经过优化以脱色胶块的试剂,可用于后续的凝胶内胰蛋白酶解,以回收待进行蛋白质组学分析的肽段。所得与质谱兼容的产物和操作方案可确保出色的灵敏度,有助于为蛋白质的高效回收和质谱鉴定(序列覆盖)维持有利的条件。