Novex IEF gels
Invitrogen Novex IEF 预制胶用于测定蛋白的等电点(pI),适用于天然蛋白分析应用。
交互式选择工具可选 Novex IEF 预制胶
电泳迁移图
等电聚焦(IEF)是基于蛋白等电点(pI)来分离蛋白的电泳技术。pI 是指蛋白不带净电荷且在电场中不运动时的 pH 值。Novex IEF 预制胶可有效建立 pH 梯度条件,因此蛋白可根据其独特的 pI 值进行分离。这些凝胶适用于测定 pI 值,或检测蛋白因脱氨基、磷酸化或糖基化作用而发生的微小变化。它们也可以分离在常规的聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)中由于分子量相似,无法有效分离的蛋白。Novex IEF 预制胶非常适合用于可溶蛋白的天然、非变性分析。所有 Novex IEF 预制胶的厚度均为 1.0 mm,丙烯酰胺浓度为 5%。
IEF 预制胶可提供:
  • 清晰、锐利的条带,便于识别蛋白修饰
  • 与 SDS-PAGE 相比,对分子量差异微小的蛋白分辨率更高
  • 准确的 pI 值测定 
可选凝胶规格小型预制胶 8 x 8 cm(1 mm 厚)
储存条件2–8°C 
储存效期2 个月
聚丙烯酰胺浓度5%
分离范围pH 3–10(pI 范围:3.5–8.0)
pH 3-7(pI 范围:3.0-7.0)
适用的电泳槽Mini Gel Tank 或 XCell SureLock Mini-Cell 小型凝胶电泳槽
分离模式等电点
migration-chart-novex-ief-gel
图中所示蛋白如下:
1:淀粉葡萄糖苷酶(黑曲霉),pI = 3.5
2:葡糖氧化酶(黑曲霉),pI = 4.2
3:胰蛋白酶抑制剂(大豆),pI = 4.5
4a 和 4c:β-乳球蛋白(牛奶),pI = 5.2 和 5.3
5:碳酸酐酶(牛红细胞),pI = 6.0
6a 和 6c:肌红蛋白(马肌肉),pI = 6.9 和 7.4
7a、7m 和 7c:凝集素(小扁豆),pI = 7.8、8.0 和 8.3;8:核糖核酸酶 A(牛胰腺),pI = 9.5
9:细胞色素 c(马心),pI = 10.7
等电聚焦(IEF)是基于蛋白等电点(pI)来分离蛋白的电泳技术。pI 是指蛋白不带净电荷且在电场中不运动时的 pH 值。Novex IEF 预制胶可有效建立 pH 梯度条件,因此蛋白可根据其独特的 pI 值进行分离。这些凝胶适用于测定 pI 值,或检测蛋白因脱氨基、磷酸化或糖基化作用而发生的微小变化。它们也可以分离在常规的聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)中由于分子量相似,无法有效分离的蛋白。Novex IEF 预制胶非常适合用于可溶蛋白的天然、非变性分析。所有 Novex IEF 预制胶的厚度均为 1.0 mm,丙烯酰胺浓度为 5%。
IEF 预制胶可提供:
  • 清晰、锐利的条带,便于识别蛋白修饰
  • 与 SDS-PAGE 相比,对分子量差异微小的蛋白分辨率更高
  • 准确的 pI 值测定 
可选凝胶规格小型预制胶 8 x 8 cm(1 mm 厚)
储存条件2–8°C 
储存效期2 个月
聚丙烯酰胺浓度5%
分离范围pH 3–10(pI 范围:3.5–8.0)
pH 3-7(pI 范围:3.0-7.0)
适用的电泳槽Mini Gel Tank 或 XCell SureLock Mini-Cell 小型凝胶电泳槽
分离模式等电点
migration-chart-novex-ief-gel
图中所示蛋白如下:
1:淀粉葡萄糖苷酶(黑曲霉),pI = 3.5
2:葡糖氧化酶(黑曲霉),pI = 4.2
3:胰蛋白酶抑制剂(大豆),pI = 4.5
4a 和 4c:β-乳球蛋白(牛奶),pI = 5.2 和 5.3
5:碳酸酐酶(牛红细胞),pI = 6.0
6a 和 6c:肌红蛋白(马肌肉),pI = 6.9 和 7.4
7a、7m 和 7c:凝集素(小扁豆),pI = 7.8、8.0 和 8.3;8:核糖核酸酶 A(牛胰腺),pI = 9.5
9:细胞色素 c(马心),pI = 10.7
仅供科研使用,不可用于诊断目的。