Search Thermo Fisher Scientific
20世纪50年代建立了使用透析分离生物大分子复杂混合物的方法。当时建立的许多透析理论是现代透析产品的基石。然而,现代透析工具在两个关键方面不同于过去的产品——准备时间和样本回收。早期实验室透析方法需要花费大量时间来准备膜,而本页介绍的 Thermo Scientific™ Pierce™ 透析产品基本上都是即用型产品且可防止样本泄漏。
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ 透析管是为了简化大体积样本透析而开发而来,在使用前无需预先浸泡或煮沸膜。SnakeSkin 透析管是一种再生纤维素材质的透析管,打褶(压缩)成空心棒,可用于各种样本量。水化的透析管每厘米长度可保存约 3.7 mL 样本。
SnakeSkin 透析管的褶皱构造使其便于打开、随时可用;仅需取出并剪下所需长度并夹上夹子即可。推荐的夹子(SnakeSkin 透析管夹)单独销售。另外,SnakeSkin 透析管也可以在水或缓冲液中预湿后通过打结的方式闭合。
SnakeSkin 透析管有三种截留分子量 (MWCO) 规格:3.5K、7K 和 10K。
Dialysis is a separation technique that gained popularity in life science laboratories during the 1950s. Research papers of that era described dialysis as a new, cutting-edge tool that scientists could use to unravel complex mixtures of biomacromolecules. Many of the dialysis theories established at that time are the cornerstones for contemporary products featured in this brochure. There are, however, two major differences between the dialysis tools of yesterday and today—preparation time and the amount of sample loss due to leaks. Early laboratory dialysis methods involved dedicating a significant amount of time to membrane preparation; Thermo Scientific Pierce Dialysis Products are essentially ready to use and resist sample leakage.
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 透析瓶适用于 150-250 mL 样本量。这些透析瓶可在8至24小时内完成典型的缓冲液置换,有四种不同的截留分子量 (MWCO) 可供选择:2K、3.5K、10K 和 20K。
本烧瓶型透析设备非常易于使用。您可以使用血清移液器添加或取出样本,或者通过透析瓶顶部的宽口螺旋盖开口直接将样本倒入烧瓶内。无需使用绳结或夹子密封设备。
Slide-A-Lyzer 透析瓶在洁净室条件下加工而成,使用低蛋白结合再生纤维素膜,可帮助确保较高的样本回收率和纯度。
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 透析盒(原型和 G2 型)有助于对 100 µL 至 70 mL 的样本量进行快速无忧的透析。透析盒设计有助于较大限度提高表面积/样本量比,并获得出色的样本回收率。与标准扁平透析管不同,这些创新型透析盒不需要可能导致泄漏和样本损失的绳结或夹子。Slide-A-Lyzer 透析盒由通过惰性垫圈分隔并夹在超声焊接的两半半透明塑料盒之间的透析膜构成。
原始 Slide-A-Lyzer 透析盒 | G2 Slide-A-Lyzer 透析盒 | Slide-A-Lyzer G3 透析盒 | |
---|---|---|---|
提供的 MWCO | 5种 (2-20K) | 5种 (2-20K) | 4种 (2-20K) |
提供的规格 | 4种 (0.1-30 mL) | 5种 (0.1-70 mL) | 5种 (1-125 mL) |
进样器进样口 | 是 | 是 | 是(一个) |
移液器采样口 | 否 | 是 | 是 |
自悬浮 | 仅 30 mL 规格 | 是 | 是 |
两种型号的 Slide-A-Lyzer 透析盒都具有五种截留分子量 (MWCO) 规格(2K、3.5K、7K、10K 和 20K),有四种或五种不同的容量范围。每种型号选定尺寸的 10K MWCO Slide-A-Lyzer 透析盒也提供经 γ 辐照有效灭菌的包装。
根据所需截留分子量 (MWCO) 和透析盒尺寸(样本量)选择链接,即可打开产品页面。
样本量 | 2K MWCO (蓝色) | 3.5K MWCO (粉色) | 7K MWCO (绿色) | 10K MWCO (橙色) | 20K MWCO (紫色) |
---|---|---|---|---|---|
0.1–0.5 mL | SAL | SAL | SAL | SAL | SAL |
SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | |
0.5–3 mL | SAL | SAL | SAL | SAL | SAL |
SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | |
3–12 mL | SAL | SAL | SAL | SAL | SAL |
5–15 mL | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | |
12–30 mL | SAL | SAL | SAL | SAL | |
SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | ||
30–70 mL | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 |
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ 迷你透析杯是配有集成低结合膜的一次性聚丙烯杯,可对 10 µL 至 2 mL 样本进行便捷的高性能透析。迷你透析杯的设计可使用标准实验室移液器方便地添加或取出样本。迷你透析杯可有效便利地在4至8小时内完成典型样本的脱盐或缓冲液置换。与其他小样本分离设备不同,其不需要组装设备,不需要进样器适配器,也不需要费力的步骤来处理小体积样本。再生纤维素膜可兼容多种常见化学品和缓冲液。
Slide-A-Lyzer 迷你透析杯有三种规格(0.1、0.5和 2 mL 容量)可供选择,具有五种截留分子量 (MWCO) 规格:2K、3.5K、7K、10K 和 20K。
Thermo Scientific™ Pierce™ 96 孔微量透析板是一种兼容自动化的微孔板透析装置(3.5K 或 10K MWCO),可用于快速处理样本量为 10-100 µL 的 1-96 份样本。
经 Pierce 96 孔微量透析板处理的每份样本在单个、可拆卸的透析杯内进行透析,该透析杯由两个间隔约 2 mm 的再生纤维素膜组成。较短的扩散距离和较大的表面积便于快速透析,通常在2至4小时内可去除盐和小分子。使用标准实验室微量移液器进行样本回收。单个微量透析杯还可以与2 mL 微量离心管配合用于处理单个样品。提供的孔板由高质量聚丙烯进行密封以保护样本免受污染和避免蒸发,特别是在长期储存期间。
Thermo Scientific™ RED 快速平衡透析装置是与制药行业联合开发而来,旨在加速先导化合物优化并降低损耗率。RED 系统含有一次性管插件,与可重复使用的 PTFE 或一次性高密度聚丙烯底板搭配使用。底板的独特设计使其可兼容自动化液体处理系统,而管插件的大透析表面积有助于加速平衡的建立。
与 RED 装置一样,竞争型快速平衡透析系统的开发将加快先导化合物优化作为首要目标。竞争型 RED 装置 (C-RED) 由双室一次性管插件和可重复使用的 PTFE 底板组成。竞争型平衡透析在底板的大孔中进行,该孔可容纳2、3、4或8个双室插件,从而为多达15份样本提供一个确定的空间和1个接触透析液的开放室。竞争型快速平衡透析系统还兼容自动化液体处理系统,具有与 RED 装置相同的高性能。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。