多孔板中 Silencer Select 预设计 siRNA 的产品图
预设计的 Invitrogen Silencer siRNA 适用于 RefSeq 数据库中所有人类、小鼠和大鼠基因靶标。这些 siRNA 是利用高效且经广泛测试的算法设计得到,专门用于实现极高效力和特异性的基因沉默。每种 siRNA 均按照最高质量标准进行合成并且提供完整的序列信息。
此外,当您购买针对相同靶点的三种 Silencer 预设计 siRNA 时,我们保证至少两个 siRNA 会将靶标 mRNA 水平降低 >70%。如需更多信息,请访问我们的 siRNA 质保页面。
订购 Silencer siRNA 阳性和阴性对照
优化设计 = 保证沉默
Silencer 预设计和验证 siRNA 通过专有算法设计,专门用于实现极高效力和特异性(请参阅:RNAi 已经成为理解基因功能的强大工具)。在近400种内源表达的人转录本沉默实验中,我们测得约1,100种经该算法设计的 siRNA的效率。此研究表明,对于每个 siRNA,超过 80% 的 siRNA 个体表现出 >>70% 的靶标沉默效果。性能数据清楚地证实了 Ambion siRNA 选择过程的成功。
显示使用 Silencer 预设计 siRNA 的靶标的靶标基因敲低 % 的柱状图
Silencer 预设计 siRNA 的有效性。此图显示了针对靶向 >300 种内源表达的人基因的808种 Silencer 预设计 siRNA 测得的基因沉默效果分布情况。靶标 mRNA 水平在转染成 HeLa 细胞后48小时通过 qRT-PCR 测定。超过 82% 的 siRNA 均成功沉默 >70% 的靶标。
经验证的 Silencer siRNA
针对人靶标的一组 Silencer siRNA 系列已经通过内部的功能测试,经验证,可以将靶标 mRNA 水平至少减少 70%,使我们能够保证这些 Silencer 经验证 siRNA 能够敲低其靶标基因。这些 siRNA 的数据表展示了在测试期间观察到的 mRNA 敲低程度以及 siRNA 靶向的外显子。对于大多数类型,还免费提供完整的序列信息。
有关结合了最新 siRNA 设计改进、脱靶效应预测算法和化学修饰以使 siRNA 具有卓越效率、效力和特异性的预设计和经验证&siRNA,请参阅Silencer Select 预设计和经验证 siRNA
我们在先进机构中合成和纯化各 siRNA 以便满足最高质量标准。作为我们严格的质量控制程序的一部分,每个 RNA 寡核苷酸均由 MALDI-TOF 质谱和/或分析型 HPLC 分析。为了提供极佳质量,Ambion 还通过凝胶电泳评估每个退火的 siRNA,以确认该链正确退火。因此是被纯化并可以直接使用的优质 siRNA 。
近似的工艺周期*
标准纯化4个工作日
高效液相色谱纯化6 个工作日(20 和 40 nmol)
8个工作日(160 nmol)
体内准备12 个工作日(100 和 250 nmol)
15个工作日(1 µmol)
20个工作日(10 µmol)
Cy3 和 FAM 标签8个工作日
*从订单确认到从加利福尼亚州普莱森顿发货的预计时间,订单将在太平洋标准时间下午 2 点之前确认。不包括运送所需的时间(美国和加拿大运送通常是隔夜,欧洲需要 2 天,其他地方需要 2-3 天)。
优化设计 = 保证沉默
Silencer 预设计和验证 siRNA 通过专有算法设计,专门用于实现极高效力和特异性(请参阅:RNAi 已经成为理解基因功能的强大工具)。在近400种内源表达的人转录本沉默实验中,我们测得约1,100种经该算法设计的 siRNA的效率。此研究表明,对于每个 siRNA,超过 80% 的 siRNA 个体表现出 >>70% 的靶标沉默效果。性能数据清楚地证实了 Ambion siRNA 选择过程的成功。
显示使用 Silencer 预设计 siRNA 的靶标的靶标基因敲低 % 的柱状图
Silencer 预设计 siRNA 的有效性。此图显示了针对靶向 >300 种内源表达的人基因的808种 Silencer 预设计 siRNA 测得的基因沉默效果分布情况。靶标 mRNA 水平在转染成 HeLa 细胞后48小时通过 qRT-PCR 测定。超过 82% 的 siRNA 均成功沉默 >70% 的靶标。
经验证的 Silencer siRNA
针对人靶标的一组 Silencer siRNA 系列已经通过内部的功能测试,经验证,可以将靶标 mRNA 水平至少减少 70%,使我们能够保证这些 Silencer 经验证 siRNA 能够敲低其靶标基因。这些 siRNA 的数据表展示了在测试期间观察到的 mRNA 敲低程度以及 siRNA 靶向的外显子。对于大多数类型,还免费提供完整的序列信息。
有关结合了最新 siRNA 设计改进、脱靶效应预测算法和化学修饰以使 siRNA 具有卓越效率、效力和特异性的预设计和经验证&siRNA,请参阅Silencer Select 预设计和经验证 siRNA
我们在先进机构中合成和纯化各 siRNA 以便满足最高质量标准。作为我们严格的质量控制程序的一部分,每个 RNA 寡核苷酸均由 MALDI-TOF 质谱和/或分析型 HPLC 分析。为了提供极佳质量,Ambion 还通过凝胶电泳评估每个退火的 siRNA,以确认该链正确退火。因此是被纯化并可以直接使用的优质 siRNA 。
近似的工艺周期*
标准纯化4个工作日
高效液相色谱纯化6 个工作日(20 和 40 nmol)
8个工作日(160 nmol)
体内准备12 个工作日(100 和 250 nmol)
15个工作日(1 µmol)
20个工作日(10 µmol)
Cy3 和 FAM 标签8个工作日
*从订单确认到从加利福尼亚州普莱森顿发货的预计时间,订单将在太平洋标准时间下午 2 点之前确认。不包括运送所需的时间(美国和加拿大运送通常是隔夜,欧洲需要 2 天,其他地方需要 2-3 天)。
资源
确保您的基因沉默实验的有效交付、检测和结果解读
支持
如果您对产品或订购有任何疑问,请通过 RNAiSupport@thermofisher.com 联系我们