Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 条形码读码器、封板仪和螺旋盖管加盖器/去盖器在各地实验室中备受信赖,可加快处理速度、提高工作流程效率并有助于确保样品完整性。我们的设备旨在实现可靠的性能,与多种 Thermo Scientific 耗材兼容,并可根据您的样品处理量需求进行扩展,易于操作和使用。
无论您实验室的样品处理量需求如何,我们的样品储存设备都可以提高您的工作流程效率、速度和可靠性。我们的产品组合包括适合的手动操作和自动化设备选项,无论您的实验室每天仅处理几个还是数千个样品,它们都有助于改善样品储存工作流程。
Barcode Readers
|
Cappers/Decappers |
Plate Sealers
|
---|---|---|
Available Speed Ranges |
||
Rapid single tube reads As little as 1 second for full racks |
4 seconds for 8 tubes Entire rack in less than 60 seconds |
10-15 seconds/plate 2-3 plates/minute 5-6 plates/minute
|
Operation Types Available |
||
Handheld/Manual Automated |
Handheld/Manual Hands free/Automated |
Manual Automated |
Throughput Ranges Available |
||
Low Medium High |
3-5 Racks/Day 10+ Racks/Day |
Low Medium High
|
适用于一般实验室用途。