Search Thermo Fisher Scientific
无论您是寻求提高单一处理任务还是整个工作流程的速度和效率,我们的一系列设备均可满足您的需求。选择手动或自动条形码读取、孔板密封以及螺旋盖管和样本瓶加盖/去盖设备。
Thermo Scientific VisionMate 条形码读码器具有用户友好、准确和高性能的特点。这款条形码读码器提供多功能数据导出、直观软件和高速扫描,可成为您实验室样本追踪和管理过程的出色工具。
样品处理量 | |
低 - 单试管 | 高 排架试管和试管架 |
读取/扫描功能 | |
带二维条形码的储存管 | 带二维条形码的储存管 24、48、96、384孔试管架 试管架二维条形码 试管架线性条形码 |
数据导出 | |
CSV Key Wedge XML 通信端口 ODBC TCP | CSV XLS XML 图片 ODBC TCP/IP |
型号 | |
样品储存管
有效代码直接打印在储存管的白色贴片上
轻松快速地在 Thermo Scientific Matrix 和 Nunc 试管上使用和拆卸螺旋盖,通过施加精确的扭矩确保样本安全性。 选择手持式、手动或全自动和集成系统。
| |
描述 | |
手动操作 一次一排管盖 | 手动 自动 一次整个管架 |
样品处理量 | |
低 每天 3-5 个管架 | 高 每天30多个管架 |
样本储存管兼容性 | |
Matrix 试管,96孔管架 | Matrix 试管,96孔管架 或 选择 Nunc 试管, 48孔或96孔管架 |
型号 | |
| 4111MAT 4111MAT-IS 4114NUN 4114NUN-IS |
Matrix 试管
适用于一般实验室用途。