Search Thermo Fisher Scientific
为了方便您选择,我们将产品分为三大类: 标准手动冻存管、自动化兼容管、以及用于非冻存应用的自动化兼容开口管。
标准手动冻存管 | 自动化冻存管 | 自动化开口管,使用硅胶隔垫 | |
产品线 | |||
---|---|---|---|
Nalgene、Nunc | Matrix & Nunc Universal 旋盖管 | Matrix 开口管 | |
描述 | |||
完美匹配标准方形冻存盒,适用于手动样品处理流程。 | 专为可扩展且自动化兼容的流程而设计,并兼容多种编码技术,可实现可靠的样品 ID 和追踪。 | 自动化兼容的开口管,用于室温和低温储存。 可反复穿刺,同时保持密封完整性。 | |
典型样品储存应用 | |||
细胞 细胞培养副产物 生物液体和制剂 组织 基因 蛋白 | 细胞 细胞培养副产物 生物液体和制剂 组织 基因 蛋白质 小分子药物 | 小分子药物 基因 | |
条形码 | |||
一维(侧面) + 人类可读码(侧面) | 二维(底部) 一维 + 人类可读(侧面) * 二维人类可读(底部) * | 二维(底部) 一维 + 人类可读(侧面) * 字母数字 | |
规格 | |||
1-15 mL | 0.2-12 mL | 0.5、0.75、1.4 mL | |
储存形式 | |||
冻存盒 | 24、48、96 位 ANSI/SLAS 架 冻存盒 | 96 位 ANSI/SLAS 架 | |
温度范围 | |||
冷冻样品至气相液氮 ** | 冷冻样品至气相液氮 * | 室温至 -80°C* |
* 温度范围取决于 DuraSeal 和 SepraSeal 盖的材质。DuraSeal 材料的最低允许温度为 -80°C。SepraSeal 盖为 -60°C。
** 使用 CryoFlex 保护时,可在液氮中使用