Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 的样品储存管在研发时即考虑到耐用性、创新性,采用全面的性能验证并使用最高品质的树脂原料生产。我们清楚您样品的价值,并努力与客户和合作伙伴共同开发符合或超出您预期的样品储存管。
为了确保研究和生物医学流程中结果的可重复性和连续性,如今科学家们必须最大限度保护活细胞,保证生物体最大活力,并确保核酸和蛋白质等亚细胞成分完整无损。低温冻存管专为满足液氮储存需求而设计。这些试管采用经严格测试的材料制造,并配有相应的盖、密封件和一体式跟踪系统,能够承受低温下的极端条件,并保护您的宝贵样品。在低于 -100°C 的温度下,低温将导致严重的机械应力,因此必需采用专门设计的样品储存容器。我们的样品储存管产线包括多种专为满足您各种样品储存需求而设计的产品。
几十年来,研究人员始终信赖 Thermo Scientific 储存管并实现了安全的样品储存。这是因为我们的产品在设计、工艺、检测和制造时都始终以质量为中心。为保护您的宝贵样品,我们仅选择高品质和的原生聚丙烯树脂生产样品储存管。
检测 | 标准冻存管 | 自动化冻存管 | |
产品线 | Nalgene 和 Nunc 冻存管 | Matrix | Nunc Universal 和 Cryobank 冻存管 |
灭菌等级,SAL | 10-6 | 10-3 | 10-6 |
不含 DNA 酶、RNA 酶* | 是 | 是 | 是 |
不含人 DNA* | 未检测 | 是 | 未检测 |
无热原、无细胞毒性 * | 是 | 是 | 是 |
保证无重复条码 | 不适用 | 是 | 是 |
经 cGMP 认证的生产设施和质量管理体系 | cGMP、ISO 9001 和 ISO 13485 |
* 符合检出限。请参阅产品证书中的检出限
在长期存储和冻存时需要用到各式的管子和材料。其中最关键的考虑因素是旋盖的类型(内螺纹或外螺纹)及其密封方式(O 形圈或一体式垫圈)。设计合理的旋盖密封系统是成功保持样品完整性的关键,尤其是经过反复冻融和加盖 / 去盖后依然可靠。我们的试管经严格测试,可确保在最恶劣的使用环境中保持密封的完整性。
识别和跟踪是样品储存的重要组成部分,可确保您的样品经过短期或长期存储后依然安全。我们的冻存管提供多种识别方法,包括手工标记、一维码加可读条形码,二维码。根据管子类型,这些方法可用于试管的多个区域(如侧面和底部),以在工作流程中确保冗余和便捷,从而满足自动化或手动处理的不同需要。
与管子和管盖一样,这些识别方法在开发时已考虑到冻存所带来的的机械应力,反复冻融依然不会损坏。此外,颜色标识工具(如管盖和标记器)为您提供了便捷的“一目了然”功能,有助于样本管理。
我们的样品储存管产品组合以样品处理和储存工作流程中的效率和可扩展性为重心。我们的大部分产品专为兼容自动化流程而设计,包括冻存架系统、加盖和去盖、样品提取和自动扫码及识别。无论您是否正在使用这些自动化工具,您都可以相信我们的样品储存管能够满足您实验室未来增长和效率的需求。如果您目前在工作流程中使用存储自动化技术,请放心,我们的产品可无缝集成到您的系统中。
除非另有说明,本产品适用于一般实验室用途。客户有责任确保产品的性能适合特定用途或应用。