Search Thermo Fisher Scientific
Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight 科研测定试剂盒采用独特的靶向测序方法,提高了之前 NGS 难以达到样品覆盖率和均一性。与智能检测组合设计相结合,提高了对病毒基因组中引入的新突变的耐受性。集成分析工具可实现自动一致的序列生成、突变注释和谱系分配。
如需了解有关 Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 测定试剂盒的更多信息,请从我们的技术专家处获取,如需申请项目费用,请在下方提交请求。
如需测定试剂盒订购信息,请从下表中选择。
Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 检测试剂盒 GS,手动包含了适合用于手动制备文库的 Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 检测组合和 Ion AmpliSeq 文库试剂盒 Plus 试剂 |
| |
Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 检测试剂盒 GS,Chef 即用型包含适合使用 Ion Chef 系统制备文库的 Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 检测组合和用于 Chef DL8 的 Ion AmpliSeq 试剂盒 |
| |
Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 检测试剂盒 - GX该检测试剂盒兼容 Genexus 一体化测序仪,该测序仪可在样品到结果的自动化工作流程中执行文库制备、测序、分析和报告全套流程 |
|
Ion Torrent 靶向新一代测序 (NGS) 技术简化了研究工作流程以便对 SARS-CoV-2 进行完整的病毒基因组测序和病毒检测流行病学研究。
Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 测定试剂盒由两个扩增子池组成,扩增子的长度范围为 125 bp 至 275 bp,覆盖 >99% 的 SARS-CoV-2 基因组,包括所有血清型。该测定是快速、自动且准确的靶向 NGS 工作流程的一部分,可在一天时间内完成冠状病毒分型。此端到端解决方案包括与处于 SARS-CoV-2 危机前沿的研究人员合作开发的插件套件。我们互补的靶向 NGS 系统让任何实验室都可以开展 SARS-COV-2 流行病学研究,无论您团队当前的 NGS 专业知识水平如何。
Ion Torrent NGS 用于 SARS-CoV-2 研究的优势在于:
通过无需手动操作的自动化工作流程,在一日内实现从核酸到获得报告*
电子书:采用 NGS 进行流行病学研究的优势
视频:靶向 NGS 对 SARS-CoV-2 流行病学研究的重要性
应用文档:Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 测定试剂盒在 Genexus 测序仪上运行的工作流程和性能
应用文档:使用 Ion GeneStudio S5 系统的 SARS-CoV-2 研究应用
海报:使用 Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 Insight Research 测定试剂盒对 SARS-CoV-2 全基因组进行快速的新一代测序
海报:使用 Genexus™ 集成测序仪进行快速高频 SARS-CoV-2 废水测序
新闻稿:快速 SARS-CoV-2 基因组测序可帮助流行病学调查
新闻稿:早期数据表明 SARS-CoV-2 突变缓慢;疫苗研究的可能性
仅供科研使用,不可用于诊断目的。