Search Thermo Fisher Scientific
SNP 基因分型可鉴别人类基因组中常见 DNA 变异的单核苷酸多态性 (SNP)。SNP 已被证明是造成遗传性状、疾病易感性和药物治疗应答差异的原因。
对于从事疾病研究和疾病治疗的研究人员而言,SNP 基因分型变得尤为重要。大约每隔100到300个碱基就存在一个 SNP,可使用 RFLP、SSCP、测序等各种不同技术对其进行检测。
SNaPshot® 多通路检测系统是一种基于引物延伸的 SNP 分析方法。其具有多通路检测能力,可在单次反应中分析多达10个 SNP,无论该 SNP 在染色体的哪个位置,也无论该 SNP 与相邻 SNP 位点的分离量有多大。能够使用未标记的用户自定义引物,从而研究人员可以较低成本自行掺入感兴趣的 SNP。多通路检测即用型反应混合物(包含在系统中)有助于确保对联合样品进行稳定、可重现的分析。研究人员只需一台3730xl基因分析仪,就可以每天分析23,000多个 SNP 基因分型。
SNaPshot® 多通路检测系统也可执行 BAC 指纹图谱分析和甲基化分析。
我们的客户使用 SNaPshot® 多通路检测系统通过多种方法进行他们的研究实践,请转至下方的“出版物和文献”选项卡,了解其中的部分方法。
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验流程中关键的第一步。样品本身特性以及所选核酸提取方法会对 DNA 测序读段的总体质量、准确性和长度产生明显影响。来源或组织类型、获取方式以及提取前样品处理或储存方式不同,理想方法也会不同。 推荐产品:DNA 分离 |
执行:SNaPshot 反应之前,必须去除引物和未掺入的 dNTP。 纯化:SNaPshot 反应后,使用牛小肠碱性磷酸酶对产品进行短暂处理十分重要。 推荐产品:执行和纯化 SNaPshot® 反应
|
将一份 SNaPshot 反应液的等分试样加入到由 Hi-Di 甲酰胺和 GeneScan LIZ-120 大小标准品组成的电泳溶液中。 推荐产品:制备待分析样品 |
确定 SNP 基因分型 推荐产品:数据分析 |
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验流程中关键的第一步。样品本身特性以及所选核酸提取方法会对 DNA 测序读段的总体质量、准确性和长度产生明显影响。来源或组织类型、获取方式以及提取前样品处理或储存方式不同,理想方法也会不同。 推荐产品:DNA 分离 |
执行:SNaPshot 反应之前,必须去除引物和未掺入的 dNTP。 纯化:SNaPshot 反应后,使用牛小肠碱性磷酸酶对产品进行短暂处理十分重要。 推荐产品:执行和纯化 SNaPshot® 反应
|
将一份 SNaPshot 反应液的等分试样加入到由 Hi-Di 甲酰胺和 GeneScan LIZ-120 大小标准品组成的电泳溶液中。 推荐产品:制备待分析样品 |
确定 SNP 基因分型 推荐产品:数据分析 |
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验流程中关键的第一步。样品本身特性以及所选核酸提取方法会对 DNA 测序读段的总体质量、准确性和长度产生明显影响。来源或组织类型、获取方式以及提取前样品处理或储存方式不同,理想方法也会不同。 推荐产品:DNA 分离 |
执行:SNaPshot 反应之前,必须去除引物和未掺入的 dNTP。 纯化:SNaPshot 反应后,使用牛小肠碱性磷酸酶对产品进行短暂处理十分重要。 推荐产品:执行和纯化 SNaPshot® 反应
|
将一份 SNaPshot 反应液的等分试样加入到由 Hi-Di 甲酰胺和 GeneScan LIZ-120 大小标准品组成的电泳溶液中。 推荐产品:制备待分析样品 |
确定 SNP 基因分型 推荐产品:数据分析 |
DNA 提取是进行 DNA 测序和片段分析实验流程中关键的第一步。样品本身特性以及所选核酸提取方法会对 DNA 测序读段的总体质量、准确性和长度产生明显影响。来源或组织类型、获取方式以及提取前样品处理或储存方式不同,理想方法也会不同。 推荐产品:DNA 分离 |
执行:SNaPshot 反应之前,必须去除引物和未掺入的 dNTP。 纯化:SNaPshot 反应后,使用牛小肠碱性磷酸酶对产品进行短暂处理十分重要。 推荐产品:执行和纯化 SNaPshot® 反应
|
将一份 SNaPshot 反应液的等分试样加入到由 Hi-Di 甲酰胺和 GeneScan LIZ-120 大小标准品组成的电泳溶液中。 推荐产品:制备待分析样品 |
确定 SNP 基因分型 推荐产品:数据分析 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。