Search Thermo Fisher Scientific
Ion Torrent™ semiconductor sequencing technology
is as simple as it is fast.
利用Ion Torrent™技术在半导体芯片上直接将化学编码的信息 (A,C,G,T) 转换为数字信息 (0,1)。 此方法将简单的化学试剂与专利半导体技术相结合——就像沃森遇到摩尔。 该测序技术较其它技术更简单、快速、经济高效且扩展性更佳。 半导体已经改变了它所触及的每一个行业。 微处理器实现了台式计算,半导体技术推动了测序大众化,使任何实验室或临床都能够使用。
在自然界中,当聚合酶将一个核苷酸加入 DNA 链时,一个氢离子会作为副产物释放。 |
半导体改变了其所触及的其他所有行业,同样也必将改变生命科学领域。通过在化学和数字信息之间建立直接联系,Ion Torrent 将使科学研究变得大众化,提供快速、简单、可扩展的测序解决方案,让每个实验室都能够负担得起。最终,Ion Torrent 的技术还能够提供更经济、更可靠的诊断,从而改善全球人类健康状况。 |
以下是该技术检测碱基的方法:如果将一个核苷酸(例如 C)添加至 DNA 模板中然后整合入 DNA 链,则将会释放一个氢离子。来自该离子的电荷将改变溶液的 pH 值,这可通过我们专有的离子传感器检测到。我们的测序仪(基本上是世界上最小的固态 pH 计)则会检测到该碱基,直接从化学信息转化为数字信息。 |
然后,Ion Personal Genome Machine™ (PGM™) 测序仪令核苷酸逐个依次流过芯片。如果流过芯片的下一个核苷酸不匹配,则不会检测到电压变化,也就不会检测到碱基。 |
The semiconductor will inevitably transform the life sciences, just as it has transformed every other industry it has touched. By creating a direct connection between chemical and digital information, Ion Torrent™ will democratize research, providing a fast, simple, scalable sequencing solution that every lab can afford. Eventually, Ion Torrent Technology™ will also be able to provide diagnostics that are less expensive and more reliable, improving human health around the world. |
仅供研究使用。 不得用于任何动物或人类的治疗或诊断。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。