NGS Library Preparation Kits for Illumina Systems
Invitrogen Collibri 文库制备系列试剂盒及其配套产品可用于更快地制备 NGS 测序文库,减少 GC 偏好性,适用于 Illumina 测序系统。Invitrogen Collibri 文库制备试剂盒的独特优势:
  • 颜色变化提示,增强文库制备成功率
  • 更短的建库时间,更好的服务支持
  • 全基因组测序中可减少基因组解读偏差
  • 全转录组测序中可获得干净的测序数据,揭示转录组的高复杂度
研究 SARS-CoV-2 突变和基因表达谱
Collibri Library Prep kits for Illumina Systems 凭借其快速建库方案和高质量的测序数据,可增强基于 NGS 的病毒监测。
  • 鉴定新发现的菌株
  • 快速获得基因表达谱
  • 靶标序列研究,用于疫苗或治疗药物开发
为您的科学研究找到最佳的研究技术
建库方案每个步骤中的颜色变化可清晰指示试剂是否漏加或是否混均
视频:使用颜色变化提示提高建库成功率
Collibri PS DNA Library Prep Kit for Illumina systems
图 1.以 Collibri PS DNA Library Prep Kit 为例,试剂盒中每种试剂都含有独特的示踪染料,可提示是否已经加入试剂以及试剂是否完全混匀。
研究人员对 Collibri 文库制备试剂盒中颜色变化提示的反馈
更短的建库时间,更好的服务与支持
Collibri 建库流程可高效匹配 Illumina 测序系统。减少花费在从多家供应商处订购产品、管理库存和联系不同技术支持上所浪费的时间。赛默飞可为整个测序前文库制备流程中的大多数步骤提供技术和订购支持,提高实验效率。
全基因组测序文库制备流程(PCR-free)
RNA-seq 文库制备流程
Collibri 文库制备系列产品均具有直观的颜色变化提示特性
全基因组测序
减少基因组解读偏差
RNA 测序
获得干净的测序数据,揭示转录组的复杂度
文库定量
准确检测 Illumina NGS 测序文库的浓度
文库扩增
将文库进行扩增,适用于 Illumina 测序系统
仅供科研使用,不可用于诊断目的。