通过我们的一系列解决方案,创建满足您所有 DNA 测序需求的文库。我们提供简单、快速的试剂盒,可用于各种 DNA 片段化方法、自动制备文库以及在模板制备之前对文库进行标准化。
Ion DNA 片段文库试剂盒
适用于酶切的 Ion Xpress™ Plus 片段文库试剂盒
Ion Xpress™ Plus 片段文库试剂盒提供了创建优质 DNA 片段文库所需的试剂,包括用于酶促片段化的 Ion Shear™ 试剂。该试剂盒具有以下特点:
- 为文库构建提供行业领先的覆盖均匀性和回收率
- 提供快速而灵活的酶促文库构建方法
- 经过优化,可与 Ion PGM™ 和 Ion Proton™ 系统配合使用
- 实现快速的工作流程,只需2小时即可完成文库制备
- 无需使用物理剪切设备,既省钱又省时
适用于酶切的 Ion Xpress™ Plus 片段文库试剂盒
Ion Xpress™ Plus 片段文库试剂盒提供了创建优质 DNA 片段文库所需的试剂,包括用于酶促片段化的 Ion Shear™ 试剂。该试剂盒具有以下特点:
- 为文库构建提供行业领先的覆盖均匀性和回收率
- 提供快速而灵活的酶促文库构建方法
- 经过优化,可与 Ion PGM™ 和 Ion Proton™ 系统配合使用
- 实现快速的工作流程,只需2小时即可完成文库制备
- 无需使用物理剪切设备,既省钱又省时
适用于文库标准化的 Ion Library Equalizer™ 试剂盒
使用 Ion Library Equalizer™ 试剂盒对 Ion DNA 文库进行标准化,无需稀释或定量,也无需其他任何设备。
Ion Library Equalizer™ 试剂盒具有以下特点:
- 与 Ion DNA 片段文库试剂盒和 Ion AmpliSeq™ 靶标选择技术兼容
- 提供经济实惠的解决方案,减少手动操作时间和移液步骤
- 可灵活处理单个文库或多个文库,与自动化操作和条形码兼容
Life Technologies 现在为您的实验室提供基于转座子的文库制备选项。详细了解 Thermo Scientific® MuSeek™ 文库制备试剂盒
第三方文库制备产品
Life Technologies 还提供一系列第三方文库制备产品供您选择。