快速且简单
文库
构建
使用我们专为您的应用而设计的文库构建试剂盒创建基因组 DNA 文库或 RNA-Seq 文库。
ion-torrent.par.38738showcase
基因组文库试剂盒适用于各种 DNA 片段化方法,还适合在模板制备前对文库进行标准化
了解更多 >
为小 RNA 或全转录组 RNA 样本的下一代测序制备文库
了解更多 >
AB Library Builder 系统可将手动操作时间缩短 50% 以上(相较于手动方法),从而最大限度地减少与文库制备相关的人工操作
了解更多 >
工作流程
您可以使用任何文库制备方法为采用 Ion Torrent 下一代测序 (NGS) 系统的任何下游测序应用创建模板。Ion Torrent 试剂盒经过优化,可轻松用于手动或自动 DNA 和 RNA 文库制备,以便随后在 Ion OneTouch 2 或 Ion Chef 系统上进行 模板制备 。
构建文库
ion-torrent.par.57092.image.175.182.1.
构建文库
ion-torrent.par.15417.image.175.181.1.
DNA 或 RNA 文库制备
AB Library Builder 系统
FAST AND SIMPLE
LIBRARY
CONSTRUCTION
Create DNA or RNA libraries using Life Technologies library construction kits specific for your application.
立即询价
根据应用选择文库制备试剂盒
RNA 应用文库制备
Poly(A)+ RNA 文库构建Ion 总 RNA-Seq 试剂盒 v2 – 44759364479789
 Ion Xpress RNA-Seq 条形码 1-16 试剂盒 - 4475485
全转录组减 rRNA 文库构建Ion 总 RNA-Seq 试剂盒 v2 – 44759364479789
 Ion Xpress RNA-Seq 条形码 1-16 试剂盒 - 4475485
小 RNAIon 总 RNA-Seq 试剂盒 v2 – 44759364479789
 Ion Xpress RNA-Seq 条形码 1-16 试剂盒 - 4475485
Ion AmpliSeq RNAIon AmpliSeq RNA 文库试剂盒 – 448233544823404482752
 Ion Xpress 条形码接头试剂盒 - 4471250447400944745184474520以及4474521
DNA 应用文库制备
外显子组Ion TargetSeq 外显子组试剂盒 - 4477742
 Ion TargetSeq 多功能阻断剂 - 4477113
小基因组Ion Xpress Plus 片段文库试剂盒 - 4471269
小基因组发现Ion Xpress Plus 片段文库试剂盒(50 - 100 ng 或 1 µg DNA)
 Thermo Scientific MuSeek 文库制备试剂盒 (50 ng DNA)
细菌和病毒分型Ion Xpress Plus 片段文库试剂盒(50 - 100 ng 或 1 µg DNA)
 Thermo Scientific MuSeek 文库制备试剂盒 (50 ng DNA)
宏基因组学Ion Xpress Plus 片段文库试剂盒(50 - 100 ng 或 1 µg DNA)
 Thermo Scientific MuSeek 文库制备试剂盒 (50 ng DNA)
Ion AmpliSeq 癌症检测Panel - 314(16份样本)Ion AmpliSeq 癌症热点检测Panel v2 - 4475346
 Ion AmpliSeq 文库试剂盒 2.0 - 96LV - 4480441
 Ion Xpress 条形码接头 1-16 - 4471250
Ion AmpliSeq 癌症检测Panel - 316(96份样本)Ion AmpliSeq 癌症热点检测Panel v2 - 4475346
 Ion AmpliSeq 文库试剂盒 2.0 - 96LV - 4480441
 Ion Xpress 条形码接头 1-96 - 4474517
Ion AmpliSeq 20 基因Ion AmpliSeq 定制寡核苷酸 - CUSTOM9000
 Ion AmpliSeq 文库试剂盒 2.0 - 96LV - 4480441
 Ion Xpress 条形码接头 1-16 - 4471250
仅供科研使用,不可用于诊断目的。