AmpliSeq HD Showcase
定制的文库扩增技术满足您独特的灵敏度需求
Ion AmpliSeq HD 技术是一种适用于 Ion Torrent二代测序(NGS)全新的基于扩增子的文库制备技术,可以让客户自行设计 Panel,同时达到超低检测线,针对游离 DNA 样本,检测下限可以低至 0.1%。这项革命性的技术使得研究人员能够在需要超高灵敏度时也可方便地定期获得结果,例如在检测游离肿瘤 ctDNA 中的低频等位基因或在血液中寻找病原性微生物。
通过与 Ion GeneStudio S5 测序仪配套使用,Ion AmpliSeq HD panel 可为以下应用提供灵活的靶向 NGS 方案:
  • 癌症研究
  • 传染病研究
  • 微生物研究
  • 基因表达研究
观看网络讲座
研究人员分享了超高灵敏度定制基因 panel 在肿瘤学和人类遗传疾病研究中的应用。
观看网络讲座 ›
Ion AmpliSeq HD 技术的工作原理?
Ion AmpliSeq HD 技术利用独特的分子标签(UMT)以及 Ion AmpliSeq Designer 定制化设计工作流程,帮助实现超高灵敏度的检测结果。
观看以下视频,进一步了解这项全新的技术。
为您的研究带来无可匹敌的灵敏度
随着基因研究的快速发展,可以准确检测低频突变或定量转录水平的表达量,使得开发具有超高灵敏度的 NGS 检测分析愈显重要。Ion AmpliSeq HD panel 已被证实针对游离 DNA 样品可实现 0.1% 的检测下限,并对于 SNV、热点突变、插入缺失、拷贝数突变及融合基因具有大于 99% 的特异性。Ion AmpliSeq HD panel 同时支持 DNA 和 RNA 样品,FFPE 样品起始量低至 1 ng 核酸。
LOD data
Figure 1. Amplicon coverage and input material determine limit of detection using Ion AmpliSeq HD panels.
两天快速靶向 NGS 工作流程
选择靶标
Select-targets-icon1
通过 ampliseq.com 设计和订购 Ion AmpliSeq HD panel
制备
Prepare-icon
  • 文库制备 (Ion AmpliSeq HD Library Kit, Ion AmpliSeq HD Dual Barcode Kit)
  • 自动化模板制备(Ion Chef 系统)
测序
Sequence-icon
  • Ion GeneStudio S5 系统
分析
Analyse-icon
  • Torrent Suite 软件
  • Ion Reporter 软件
  • Oncomine Knowledgebase 软件
仅供科研使用,不可用于诊断目的。