全基因表达谱分析可以为正常个体和异常个体(比如患病)中差异基因表达所起的作用提供有价值的分析结果。
采用 Life Technologies 测序平台获得的基因表达谱具有足够高的灵敏度,足以检测到低丰度的转录本,可在未知序列的情况下鉴别新的基因。
实验应用
Semiconductor Sequencing - the Ion Torrent™ PGM Proton采用 Ion PGM™ 和 Ion Proton™ 系统进行的基因表达测序5500 Genetic Analyser Systems采用 5500xl 基因分析仪进行的新一代基因表达测序3500 Genetic Analyzer Systems采用毛细管电泳测序技术进行的基因表达测序
特点
替代微阵列的快速、经济、易用研究方法。Ion PGM™ 和 Ion Proton™ 系统使任意实验室内都可进行基因表达分析,使科研人员能够以近似的价格,获得比微阵列应用更精确、更全面的数据。 了解更多
高通量数字基因表达分析,可通过单次反应同时多重处理多达 96 份样本。通过基于标记的 SAGE™ 技术,可在全基因组规模实现高度精确的基因表达水平定量。了解更多
采用经过数十年性能验证的金标准测序技术,进行高效的分析。了解更多
HiCep(高覆盖度基因表达分析) - 一种基于扩增片段长度多态性 (AFLP) 的方法。了解更多
基因表达连续分析 (SAGE™) 测序 - 一组短序列标记文库,每个序列标签又可识别某个唯一的转录本。了解更多