Search Thermo Fisher Scientific
Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)是高质量的饲养细胞,用于支持胚胎干细胞(ESC)和诱导性多能干细胞(iPSC)的生长和多能性。它们由MTI-GlobalStem制造及认证,该公司以其高性能的饲养细胞而闻名于世,其产品在数百篇出版物中被引用。
测试类别 | 检测项目 |
---|---|
维持多能性 | 对人类ESC支持的测试 |
对小鼠ESC支持的测试 | |
无菌 | 支原体直接培养试验 |
细菌和真菌测试 | |
小鼠病原体检测 | |
可行性评估(解冻后) | 活细胞计数 |
可行性百分率 | |
耐药性表征 | 测试抗生素耐药性 |
Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)支持健康的PSC培养,这些培养可形成边缘清晰的紧凑菌落并产生多能性标记物 (图1和2 )。此外,Gibco 小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)有助于确保在许多应用中(包括重新编程)都能提供出色的效果 (图3) 。
图 1.Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)支持健康的人和小鼠PSC培养。 将人ESC(hESC)和小鼠ESC(mESC)接种在Gibco CF 1MEF或低质量MEF上。在Gibco 小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)上生长的hESC和mESC菌落紧凑,边缘清晰,表明了健康的未分化ESC。相比之下,在低质量MEF上生长的hESC和mESC菌落边缘不清晰,结构欠紧凑,显示出分化迹象。
图2。 Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)保持PSC培养的多能性。 将H9 ESC接种在Gibco CF1MEF或低质量CF 1 MEF上。与低质量的MEF相比,在Gibco CF 1MEF上生长的细胞对未分化的hESC的维持能力更强,流式细胞仪分析显示,其TRA-1-60表达更高,SSEA1表达则更低。
图 3.高质量的Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)在重新编程等应用中可产生优异的结果。 用CytoTune-iPSC 2.0 Sendai重编程试剂盒对人成纤维细胞进行重编程,并接种在Gibco CF1MEF或低质量CF 1 MEF上。与低质量的MEF相比,Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)可使重编程效率提高一倍。图像显示整个孔都被碱性磷酸酶(红色)染色。
Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)可以节省您2周以上的时间(与典型的MEF制备时间相比, 图4 ),并且我们精心安排的制备和质量测试有助于提升您对饲养层依赖性培养的信心。
图 4.Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)节省了典型的MEF制备时间。 实验室通常在胚胎期第13.5天建立定时配对,花费大约1周的时间准备MEF,并可能要花额外的时间进行质量测试。缺少质量测试会增加用到被污染的或质量低下的MEF的风险。
提供多种Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF),以支持特殊的应用和不同的需求。
MEF菌株/类型 | 建议用途 | 注 |
---|---|---|
CF1 | 常规小鼠或人ESC/iPSC培养 |
|
C57BL/6 |
| |
CF6-Neo | 小鼠或人ESC/iPSC培养过程中的药物选择 |
|
B6-Puro |
| |
DR4 |
|
在下表中找到您的MTI-GlobalStem MEF产品,以查找等效或最接近的相关Gibco小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)产品以及相关发表文献。
MTI-GlobalSteam MEF产品 | MTI-GlobalStem Cat.编号 | 等效(或最接近)的Gibco 目录号编号 | 选定引文的PubMed ID |
---|---|---|---|
CF-1 MEF 0.5M IRR* | GSC-6301G | A34180 | 27739611,28416285,28569216,25687300,27532818,27022951,26416968,26100233, 24281874,23584186,22675543,22605648,22370855,21716665,21608081,21212777, 21185069 |
CF-1 MEF 2M IRR | GSC-6201G | A34180 | |
CF-1 MEF 4M IRR | GSC-6001G | A34181 | |
CF-1 MEF IRR 7M* | GSC-6101G | A34181 | |
CF-1MEF4 M未处理* | GSC-6001 | A34181或A34959 | |
CF-1 MEF 0.5M Mito-C* | GSC-6301M | A34958 | |
CF-1 MEF 2M Mito-C | GSC-6201M | A34958 | |
CF-1 MEF 4M Mito-C | GSC-6001M | A34959 | |
C57BL/6 MEF 2M IRR | GSC-6202G | A34960 | 28569216, 28395742 28253233 |
C57BL/6 MEF 4M IRR | GSC-6002G | A34961 | |
C57BL/6 MEF 4M Mito-C | GSC-6002M | A34962 | |
C57BL/6 MEF 4M 未处理* | GSC-6002 | A34961或A34962 | |
CF6Neo MEF 4M IRR | GSC-6005G | A34963 | 26100233 21886096 |
CF6Neo MEF 4M 未处理* | GSC-6005 | A34963或A34964 | |
CF6Neo MEF 4M Mito-C | GSC-6005M | A34964 | |
CF6Neo MEF 7M Mito-C* | GSC-6105M | A34964 | |
Puro MEF 2M IRR | GSC-6220G | A34965 | 28129126, 25486255 |
Puro MEF 4M IRR* | GSC-6020G | A34965 | |
Puro MEF 4M Mito-C* | GSC-6020M | A34965 | |
DR4 MEF 2M IRR—教学 | GSC-6204G | A34966 | 27905063,25765640,25741760,25587899,25108529,24838915,23351095,23095454,21411759,21040903 |
DR4 MEF 4M IRR—教学* | GSC-6004G | A34966 |
*这些MTI-GlobalStem MEF产品目前尚无直接与之等效的产品,但我们向您推荐已列出的相关产品。
添加剂 | 基础培养基 | 生长因子 | |
---|---|---|---|
MEF 培养 | 经胚胎干细胞培养验证的 FBS | DMEM | |
饲养层依赖性mPSC培养 | KnockOut 多物种血清替代物 | KnockOut DMEM | 合乎ESC标准的LIF |
饲养层依赖性hPSC培养 | KnockOut血清替代或KnockOut多标本血清替代 | DMEM/F12 | bFGF |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。