StemPro 培养基
这款无异种培养基专为人间充质干细胞 (hMSC) 和源自人脂肪干细胞 (hADSC) 的生长和扩增而配制
  • 支持 hMSC 和 hADSC 的多次传代扩增
  • 保持纺锤形形态
  • 保持多谱系中胚层分化潜能
  • 支持 hMSC 的原代分离
  • StemPro® MSC SFM XenoFree 符合 cGMP 标准,便于监管审查/批准
支持 hMSC 扩增
CELLstart  底物包被的烧瓶上使用 StemPro MSC SFM XenoFree 扩增 hMSC 的结果与经典培养基 (DMEM + 10% 胎牛血清) 相当(图1)
在 StemPro MSC SFM XenoFree 中扩增 MSC
图1. 在 StemPro MSC SFM XenoFree 中扩增 MSC。将人骨髓间充质干细胞 (BM-MSC) 放入 StemPro® MSC SFM XenoFree 中培养(置于 CELLstart 包被的烧瓶内),结果显示其生长速率与 DMEM + 10% MSC 专用合格胎牛血清相似,且具有长期多次传代能力
更高质量的细胞——纺锤形形态
在添加了 StemPro MSC SFM XenoFree 培养基的 CELLstart 底物包被烧瓶中生长的 hMSC 表现出不太扁平的纺锤形形态(图2)
StemPro MSC SFM XenoFree 培养基
图2.人 BM-MSC 形态。与  DMEM + 10% MSC 专用合格胎牛血清相比,在 StemPro MSC SFM XenoFree 中扩增的 BM-MSC 在 9 次传代后显示出稳健的纺锤形形态。使用 10X 物镜采集图像。
保持多谱系分化潜能
在 StemPro® MSC SFM XenoFree 中培养的 hMSC 保留了其三谱系中胚层分化潜能(图3)
使用 StemPro MSC 培养基进行多谱系分化
图3. 多谱系分化。人 MSC 在 StemPro® MSC SFM XenoFree 中扩增 5 代后保留了多能性,以能分化成脂肪细胞、成骨细胞和软骨细胞的能力展现。染色:脂肪生成 = 油红 O(第 14 天);软骨形成 = 阿尔新蓝(第 14 天) 成骨 = 碱性磷酸酶(第 21 天)。使用 10X 物镜采集图像。
hMSC 的原代分离
将纯化的骨髓单核细胞放入添加了低水平人 AB 型混合血清 (2.5%) 的 StemPro MSC SFM XenoFree 中培养,可支持原代 BM-MSC 扩增,且可在无血清和无异种条件下(第 0 次传代后)持续繁殖(图4)
原代人 BM-MSC 扩增
图4. 原代人 BM-MSC 扩增。将采用 Ficoll 纯化的 BM-MNC 放入添加了低水平人 AB 型混合血清 (2.5%) 的 StemPro® MSC SFM XenoFree 中培养(置于 CELLstart 包被的烧瓶内),可支持原代 BM-MSC  扩增,且可在无血清和无异种条件下(第 0 次传代后)持续繁殖。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。