间充质干细胞培养基
Gibco 品牌培养基包括种类众多的特色产品,这些产品针对间充质干细胞群进行了专门优化,且多数不含动物源性成分。这些培养基可较大限度缩短适应时间,提高细胞性能,并能更好地满足法规要求。
Gibco MSC 培养基依据 cGMP 医疗器械标准 21 CFR Part 820 进行生产。
减血清和无血清培养基
血清和血清替代品
  • CTS KnockOut SR XenoFree 培养基能够在仅含人源性蛋白或人类重组蛋白的细胞培养基中支持人胚胎干细胞 (hESC) 和人诱导多能干细胞 (hiPSC) 的生长和扩增,有助于 hESC 和 hiPSC 研究从实验室向临床过渡。
  • KnockOut 血清替代品:无血清配方,旨在替代 MSC 培养中的胎牛血清
  • 可用于间充质干细胞的胎牛血清:经过专门检测具有促进间充质干细胞生产和形成克隆的能力
基质和底物
  • CELLstart 底物:一种成分明确的底物,仅包含人源成分(无异种成分),在无血清培养基中支持 hESC 附着和未分化的克隆扩增,而无需饲养细胞
分化试剂盒
仅供科研使用,不可用于诊断目的。