人间充质干细胞分化试剂盒
- 易于使用的分化培养基试剂盒,可证明并满足人间充质干细胞的多能性标准
- 补充 STEMPRO MSC SFM、MesenPRO RS™ 培养基和 MSC 专用合格胎牛血清细胞扩增系统
- 可靠地诱导 hMSC 分化为脂肪细胞祖细胞/脂肪细胞、软骨细胞祖细胞/软骨和成骨细胞/骨细胞
- 根据 cGMP 标准生产;每批次产品均经过 PCR 性能检验
- 细胞扩增培养几乎无需适应时间
- 重组分化试剂盒(基础培养基加补充剂)的稳定期高达一个月。
STEMPRO 脂肪生成分化试剂盒
STEMPRO 脂肪生成分化试剂盒可支持骨髓来源 hMSC(图 1A 和 1B)、人脂肪来源干细胞 (ADSC)(图 1C),以及人胚胎干细胞来源 hMSC 中的脂肪生成。
图 1. 使用 STEMPRO 脂肪生成分化试剂盒实现脂肪生成诱导性分化。
A. 在脂肪生成条件下诱导骨髓来源 hMSC 14 天,接着再固定并采用油红 O(富含脂质的囊泡的标志物)进行染色。
B. 在脂肪生成条件下诱导骨髓来源的 hMSC 7 天,接着再固定,并用 LipidTOX 绿色中性脂质染料(绿色)将脂质囊泡可视化。将 Hoechst 33342 用作细胞核复染剂(蓝色)。
C. 在脂肪生成条件下诱导 12 天的人 ADSC 会产生含有脂肪细胞的脂质,如红色 O 染色所示(200X 放大倍数)。数据由 Cytori Therapeutics 的 K. Hicok 提供。
STEMPRO 骨生成分化试剂盒
STEMPRO 骨生成分化试剂盒可支持骨髓来源 hMSC(图 2A 和 2B)、人脂肪来源干细胞 (ADSC)(图 2C),以及人胚胎干细胞来源 hMSC 中的骨生成。
图 2.使用 STEMPRO 骨生成分化试剂盒实现骨生成诱导分化。
A. 在骨生成条件下诱导骨髓来源 hMSC 14 天,接着再固定并采用碱性磷酸酶(增殖成骨细胞的标志物)染色。
B. 在骨生成条件下诱导骨髓来源 hMSC 28 天,接着再固定并采用茜素红 S(与钙基质形成特异性结合的染料)染色。
C. 在骨生成条件下诱导 28 天的人 ADSC 会产生含钙矿化基质,如茜素红染料掺入所示(200X 放大倍数)。数据由 Cytori Therapeutics 的 K. Hicok 提供。
A1007001,A1007101,A1007201