StemPro hESC SFM
STEMPRO hESC SFM——是一种成分完全确定的无血清、无滋养层培养基 (SFM),专为人胚胎干细胞 (hESC) 生长和扩增开发
hESC 的 StemPro hESC SFM 驯化技巧
  • MEF 条件培养基
  • 其它无血清和无饲养层培养基
无血清和无饲养层培养基
  • 实现良好的 hESC 扩增
  • 保持 hESC 的多能性和正常形态/核型
  • 保持 hESC 的分化能力
  • 细胞具有与经典培养基进行培养相当的基因表达谱
  • 使用 PCR 对每个批次进行性能认证
  • 几乎不需要驯化即可由采用饲养层培养转为使用本培养基培养
  • 消除了饲养层依赖性培养所导致的差异性。
S SEAY hESC SFMTra 1 81 hESCBG02 hESC SFMBG02细胞Stempro
STEMPRO hESC SFM中生长的hESC细胞的SSEA4染色STEMPRO hESC SFM中生长的hESC细胞的Tra-1-81染色STEMPRO hESC SFM中生长的BG02细胞STEMPRO hESC SFM中生长的BG02细胞
经过广泛测试
大量测试表明,StemPro hESC SFM可维持hESC细胞系的多潜能性,其适用细胞种类日益增加,包括:
BG01BG02BG03
H1H9BG01V
HUES9HUES6 
CyT49Cyth203 
恒河猴ES细胞 (R366.4细胞系)
Geltrex™ - hESC 培养基质
低生长因子用量的 Geltrex 基底膜基质Geltrex™还原型生长因子基底膜基质可与STEMPRO hESC SFM配合使用,用于hESC培养。 Geltrex™ 各批次产品具有一致高浓度的蛋白质浓度,并且每个批次都进行了功能性测试。
立即免费试用Geltrex™样品!