正常和处理间充质干细胞系
GIBCO小鼠 (C57BL/6) 间充质干细胞
- 从妊娠 ≤ 8周的C57BL/6小鼠骨髓中分离
- 传代3代 (P3) 时冷冻保存
- 复苏后成活率高 (>70%)
- GIBCO小鼠 (C57BL/6) 间充质干细胞保持未分化状态,具有分化成骨细胞、脂肪细胞与软骨细胞的能力
进一步了解 >
GIBCO大鼠 (Sprague Dawley) 间充质干细胞
- 从Sprague Dawley大鼠的骨髓中分离
- 传代3代 (P3) 时冷冻保存
- 复苏后成活率高 (>70%)
- GIBCO大鼠 (Sprague Dawley) 间充质干细胞保持未分化状态,具有分化成骨细胞、脂肪细胞与软骨细胞的能力
进一步了解 >
STEMPRO人脂肪干细胞 (ADSC) 试剂盒
- 人 ADSC 分离自人脂肪组织,于原代冻存
- 传代少 - ADSC 在分离后仅传代一次
- 在MesenPRO RS™培养基中扩增——全新的减血清 (2%) 培养基,缩短了ADSC倍增时间
- 试剂盒包含人ADSC和MesenPRO RS™培养基——其组分确保了最佳的ADSC生长和扩增条件
进一步了解 >
StemPro 大鼠碱性磷酸酶表达型间充质干细胞
轻松示踪间充质干细胞!
- 稳定表达人胎盘碱性磷酸酶 (hPAP)
- 具有间充质干细胞表面抗原的高度特异性表达
- 独特的细胞跟踪能力,可用于移植和分化研究
- 利用 ELF 97 内源性磷酸酶试剂盒,可轻松检测碱性磷酸酶活性
进一步了解 >