Search Thermo Fisher Scientific
KnockOut血清替代物-多物种是一种无血清添加剂,支持在成纤维细胞饲养层上培养的多能干细胞 (PSC) 的生长。这种研究专用产品设计用于直接替代现有实验方案中的血清,20 年来相关出版物超过 2000 份的 KnockOut 血清替代物 (KSR) 文献引用。
图 1.采用 KnockOut血清替代物-多物种与采用 FBS 培养的 PSC 形态比较H9 人胚胎干细胞 (ESC) 分别在含 20% 胎牛血清 (FBS) 或 20% KnockOut血清替代物-多物种的小鼠胚胎成纤维细胞 (MEF)上培养。129S6 小鼠 ESC 在含有 15% FBS 或 15% KnockOut血清替代物-多物种的 MEF 上培养相对于 FBS,采用 KnockOut血清替代物-多物种培养的人 ESC 集落更厚、更紧凑。相对于 FBS,采用 KnockOut血清替代物-多物种培养的小鼠 ESC 集落为半球形,更紧凑。
图 2.采用 KnockOut血清替代物-多物种与采用 FBS 培养的 PSC 标记物表达比较H9 人 ESC 和 129S6 小鼠 ESC 在 MEF 上生长,培养条件与图 1 相同。采用 KnockOut血清替代物-多物种培养的人类 ESC 表现出均匀的 Oct4(红色)和 Sox2(绿色)高表达,而采用 FBS 培养的 ESC 则存在异质性且 Sox2 染色更微弱。相对于 FBS,采用 KnockOut血清替代物-多物种培养的小鼠 ESC 表现出更高、更均一的 Oct4 表达。采用 DAPI(蓝色)作为核染色剂。采用 KnockOut血清替代物-多物种培养时,两种培养物均表现出了更致密、更理想的集落形态。
已经在培养的 PSC 可采用标准传代方案,在传代时直接转移到含有 KnockOut血清替代物-多物种的培养基中。
小鼠 PSC 可采用标准解冻或传代方案,直接解冻或转移入含有 KnockOut血清替代物-多物种的培养基中。
种属 | 血清 | KSR-多物种 | 参考文献 | |
---|---|---|---|---|
集落形态 | 人 | 不够紧凑 | 更紧凑 | H. Koivisto, 2004; M. Amit, 2000 |
集落形态 | 小鼠 | 更平坦,不够紧凑 | 半球形,更紧凑 | R. Blelloch, 2007; T. Davies, 2012 |
生长速率 | 人 | 更慢 | 更快 | H. Koivisto, 2004; J. Inzunza, 2005; H. Skottman, 2006 |
异常分化 | 人和小鼠 | 高 | 低 | J. Inzunza, 2005; H. Koivisto, 2004; H. Skottman, 2006; P. Hong-mei, 2006; C. Denning, 2006; G. Guo, 2016 |
ESC 分化效率 | 人和小鼠 | 低 | 较高 | P. Hong-mei, 2006; T. Davies, 2012; J. Cheng, 2004; V. Bryja, 2006 |
克隆效率 | 人和小鼠 | 低 | 较高 | M. Amit, 2000; J. Cheng, 2004 |
重编程 | 小鼠 | 更慢 | 更快,选择性支持 PSC | R. Blelloch, 2007; X. Zhao, 2010; H. Hirai, 2012 |
添加剂 | 基础培养基 | 推荐试剂 |
---|---|---|
KnockOut血清替代物-多物种 | KnockOut DMEM 或 KnockOut DMEM/F-12 | bFGF 或 LIF |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。