Search Thermo Fisher Scientific
Reprogramming somatic cells to induced pluripotent stem cells is a critical and potentially time intensive step in your stem cell research. That’s why we offer choices in integration-free reprogramming technologies and services that fit your research and translational needs including our Cell Therapy Systems (CTS) Products which are designed for clinical and translational research applications. We also provide services – you can do it yourself or let us do it for you.
现在订购 | 现在订购 | 现在订购 | 现在查询 | |
Episomal iPSC 重编程载体* | Epi5™ Episomal iPSC 重编程试剂盒** | CytoTune-iPS 2.0 仙台病毒重编程试剂盒 | CellModel 服务——干细胞重编程 | |
---|---|---|---|---|
说明 | 适用于无病毒 iPSC 生成的经验证的技术 | 不需要小分子的高效无病毒系统 | 最高效的非整合型重编程系统 | 向您提供含感兴趣遗传背景的多能干细胞以及世界一流的支持 |
重编程效率 | 0.002–0.08% | 0.04–0.3% | 0.02 – 1.2% | 0.02-1.2% |
利用的基因 | Thomson/Yamanaka 因子 | Yamanaka 因子 +Lin28 | Yamanaka 因子 | Yamanaka 因子 |
所需的培训和专业知识 | 中等 | 中等 | 最小 | 无——经验丰富的干细胞研究人员为您生成细胞系。 |
无基因组整合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
无病毒重编程 | ✓ | ✓ | ✓ | |
血液细胞重编程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
转染产品 | Neon 转染系统或类似设备 | Neon 转染系统或 Lipofectamine 3000 | 无 | 无 |
可用的报告基因 | N/A | N/A | CytoTune-EmGFP 仙台病毒荧光报告基因 | CytoTune-EmGFP 仙台病毒荧光报告基因 |
*与 Cellular Dynamics International 合作实现商业化。
**由 Okita 博士在京都大学 iPS 细胞研究及应用中心 (CiRA) 的 Yamanaka 教授领导的实验室中进行设计
仅供科研使用,不可用于诊断目的。