Search Thermo Fisher Scientific
hPSC Scorecard 检测是与 Alex Meissner 合作开发的,这项检测来源于他的一篇标志性文章 (Cell 2011 144:439–452)。 附带的分析软件可帮助世界各地的研究人员将其细胞系的基因表达谱与通用的对照组进行对比。
TaqMan hPSC Scorecard 检测板配有免费、直观且基于网络的分析软件,可帮助研究人员将其样品的基因表达谱与对照组进行定量比对。
The TaqMan hPSC Scorecard Panels quantitatively confirms pluripotency (trilineage differentiation potential)
for both embryonic and induced pluripotent stem cell lines. The hPSC Scorecard Panel (available in 96 and 384-well format) contains 94 predefined TaqMan Gene Expression assays (including endogenous controls) dried-down in assay plate wells. The panel of genes was developed in collaboration with Alex Meissner, and based on his landmark publication (Cell 144:439-452 (2011)).
未分化的 ESC/iPSC
已分化的 ESC/iPSC:拟胚体(第 1 周)或直接分化的细胞。
样品要求:每份样品 >1 x 106 个细胞
TRIzol organic phase extraction
Sample requirements: 1 mL TRIzol reagent per 6 cm culture dish
[RNA] (mg/mL) = A260 * 40
Recommended A260/A280 ratio = 1.6 – 1.8
每个 RNA 样品进行 8 次逆转录(RT)反应
使用直观分析软件分析从 TaqMan hPSC Scorecard™ Panel 获得的数据
注册 hPSC Scorecard™ 分析软件
未分化的 ESC/iPSC
已分化的 ESC/iPSC:拟胚体(第 1 周)或直接分化的细胞。
样品要求:每份样品 >1 x 106 个细胞
TRIzol organic phase extraction
Sample requirements: 1 mL TRIzol reagent per 6 cm culture dish
[RNA] (mg/mL) = A260 * 40
Recommended A260/A280 ratio = 1.6 – 1.8
每个 RNA 样品进行 8 次逆转录(RT)反应
使用直观分析软件分析从 TaqMan hPSC Scorecard™ Panel 获得的数据
注册 hPSC Scorecard™ 分析软件
仅供科研使用,不可用于诊断目的。