Search Thermo Fisher Scientific
多个 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 平台均与 TaqMan hPSC Scorecard 检测板兼容。如果您已经安装了任一款仪器,您只需下载模板文件(.edt 或 .sdt),将其导入仪器的数据采集软件中,即可开始实验:
如果您对 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 平台不太熟悉,我们很乐意帮助您选择契合您实验室需求的仪器,查找附近可以使用的仪器,或者通过我们的 CellModel 表征服务为您进行 hPSC Scorecard 检测。
需要帮助?有问题?立即查找支持资源 ›
较大的通量、灵活性和可扩展性
QuantStudio 12K Flex 与 96 孔和 384 孔 TaqMan hPSC Scorecard 检测板完全兼容,可在单次样本运行中处理多达 4 份样本。
各种经验水平的用户均能轻松使用
96 孔形式易于使用,非常适合一次仅运行少量样本的研究人员。96 孔快速循环模块可在 30 分钟内完成数据采集。
高灵活性与直观
设计
ViiA 7 系统与 96 孔和 384 孔 TaqMan hPSC Scorecard 检测板完全兼容,可在单次样本运行中处理多达 4 份样本。
高灵活性与直观
设计
对于项目要求超出了单一应用或项目范围,需要在有限预算内满足多种需求的实验室而言,QuantStudio 6 Flex 实时荧光定量 PCR 系统是理想仪器。
高多功能性与直观
设计
QuantStudio 7 Flex 实时荧光定量 PCR 系统采用全新的工业设计,具有 ViiA 7 系统成熟的可靠性、灵敏度和准确性。
可靠且快速的性能与染色——多功能性
Applied Biosystems 7500 实时荧光定量 PCR 系统可为您的研究提供所需的高性能多色实时荧光定量 PCR。您可选择我们的 Fast 型或标准型 7500 系统。
可靠且快速的性能与染色——多功能性
Applied Biosystems 7500 实时荧光定量 PCR 系统可为您的研究提供所需的高性能多色实时荧光定量 PCR。您可选择我们的 Fast 型或标准型 7500 系统。
无需访问仪器即可访问 hPSC Scorecard 检测板提供的信息。我们的 CellModel Services 提供了获取相同数据的便利替代方案,且无需使用仪器。
在下方下载相应的模板文件,并在仪器软件中打开。模板文件中包含所有必要的循环参数和样本名称,助您节省时间并确保仪器设置正确。
图 1.在 ViiA 7 实时荧光定量 PCR 系统上打开新模板文件的示例在“Select Experiment Template”(选择实验模板)区域中单击“Browse”(浏览),并打开 TaqMan hPSC Scorecard 检测板的模板文件。
将 TaqMan hPSC Scorecard 检测板置入仪器中并开始运行。
图 2.将 TaqMan hPSC Scorecard 检测板置入仪器中。
运行完成后,只需将数据保存在所需的位置即可。可通过 TaqMan hPSC Scorecard 数据分析软件完成所有数据分析。
图 3.TaqMan hPSC Scorecard 数据分析软件的屏幕截图。
请查看您的仪器的相应设置指南,了解有关如何读取 TaqMan hPSC Scorecard 检测板的详细说明(含屏幕截图)。将 Zip 文件保存到计算机并解压缩。
模板文件 (.edt) | 分步操作用户指南 | 仪器手册 | |
---|---|---|---|
QuantStudio 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统 | 下载分步操作指南 | 下载手册 | |
StepOnePlus 实时荧光定量 PCR 系统 | 下载分步操作指南 | 下载手册 | |
ViiA 7 实时荧光定量 PCR 系统 | 下载分步操作指南 | 下载手册 | |
QuantStudio 6 Flex 实时荧光定量 PCR 系统 | 下载分步操作指南 | 下载手册 | |
QuantStudio 7 Flex 实时荧光定量 PCR 系统 | 下载分步操作指南 | 下载手册 | |
7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统 | 下载分步操作指南 | 下载手册 | |
7900HT 实时荧光定量 PCR 系统 | 下载分步操作指南 | 下载手册 |
是否需要帮助您选择 PCR 仪器?请点击此处查看详细信息。
如有关于仪器设置或 hPSC Scorecard 检测板使用支持的问题,请联系我们
仅供科研使用,不可用于诊断目的。