Search Thermo Fisher Scientific
对于干细胞研究而言,一项颇具挑战性且很乏味的方面就是需要在整个实验过程中表征细胞。 在确认细胞身份、多能性、基因表达,以及干细胞的其他特征时,需要运用到广泛的工具和专业知识,以了解每项测试的应用目标。
CellModel Services 团队拥有种类齐全的表征工具和高端仪器,能够使用您提供的或者我们为您定制的细胞系进行大量干细胞表征实验。
我们可以提供独立的鉴定服务,也可以提供与任何 CellModel Services 重编程、分化或分析开发项目配套的鉴定服务。
可针对基因组分析提供一系列表征服务,以确认正常核型、监测基因组变异以及确认细胞身份。
我们的 KaryoStat+ 核型分析服务是典型的 G 显带核型分析的快速且经济实惠的替代方法,该服务采用了基于阵列的 CytoScan HT-CMA 96F 检测试剂盒,可提供全基因组覆盖范围,以精确检测染色体畸变。
了解更多信息
KaryoStat+ 附加细胞鉴定服务采用了 KaryoStat 测定法,可通过全基因组中 150k SNP 的分析和相关性研究,精确检测人细胞系的染色体畸变和 DNA 指纹匹配。
了解更多信息
Oncomine 服务用于监测与 iPSC 样品中与所选癌症热点相关的基因组变异。该服务采用了 Ion Torrent Oncomine综合检测试剂盒 v3M,能够对161个基因中的变体进行分析,从新一代测序平台中获得更高的检测灵敏度,在4周内即可交付结果。
详细了解新推出的 Oncomine 服务
我们提供下列表征服务,助您评估干细胞培养的多能性。
我们的 PluriTest 表征服务采用了 PrimeView 全基因表达谱分析芯片,并结合 PluriTest 生物信息学工具,可根据包含先前表征的细胞和组织的广泛且充分表征的参考集来提供分析并处理样品转录组。
了解更多信息
了解研究人员如何使用经济高效的 TaqMan hPSC Scorecard 检测板同时针对胚胎和诱导性多能干细胞系验证多能性并测定谱系偏倚。
了解更多信息
确认干细胞培养的无菌状态是研究中的关键步骤。
我们的支原体检测服务可用于检测支原体污染。该服务采用了 Applied Biosystems MycoSEQ 支原体 qPCR 检测试剂盒对 90 多种支原体进行检测,可提供每次反应检测到少于 10 个拷贝数的灵敏度,在不到 3 周时间内即可交付结果。您可根据目前的表征服务需求增加支原体服务。
了解更多信息
可针对基因组分析提供一系列表征服务,以确认正常核型、监测基因组变异以及确认细胞身份。
我们的 KaryoStat+ 核型分析服务是典型的 G 显带核型分析的快速且经济实惠的替代方法,该服务采用了基于阵列的 CytoScan HT-CMA 96F 检测试剂盒,可提供全基因组覆盖范围,以精确检测染色体畸变。
了解更多信息
KaryoStat+ 附加细胞鉴定服务采用了 KaryoStat 测定法,可通过全基因组中 150k SNP 的分析和相关性研究,精确检测人细胞系的染色体畸变和 DNA 指纹匹配。
了解更多信息
Oncomine 服务用于监测与 iPSC 样品中与所选癌症热点相关的基因组变异。该服务采用了 Ion Torrent Oncomine综合检测试剂盒 v3M,能够对161个基因中的变体进行分析,从新一代测序平台中获得更高的检测灵敏度,在4周内即可交付结果。
详细了解新推出的 Oncomine 服务
我们提供下列表征服务,助您评估干细胞培养的多能性。
我们的 PluriTest 表征服务采用了 PrimeView 全基因表达谱分析芯片,并结合 PluriTest 生物信息学工具,可根据包含先前表征的细胞和组织的广泛且充分表征的参考集来提供分析并处理样品转录组。
了解更多信息
了解研究人员如何使用经济高效的 TaqMan hPSC Scorecard 检测板同时针对胚胎和诱导性多能干细胞系验证多能性并测定谱系偏倚。
了解更多信息
确认干细胞培养的无菌状态是研究中的关键步骤。
我们的支原体检测服务可用于检测支原体污染。该服务采用了 Applied Biosystems MycoSEQ 支原体 qPCR 检测试剂盒对 90 多种支原体进行检测,可提供每次反应检测到少于 10 个拷贝数的灵敏度,在不到 3 周时间内即可交付结果。您可根据目前的表征服务需求增加支原体服务。
了解更多信息
也可提供额外表征服务。联系我们的定制生物学服务团队
可提供额外服务 | 技术 |
---|---|
利用免疫细胞化学技术检测多能性 | 高内涵成像 |
利用活细胞染色检测多能性 | 流式细胞术 |
胚层表征/胚状体形成 | 使用 TaqMan® PSC Scorecard 进行 RT-qPCR |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。